Learn More
Oxalsäure-Dihydrat, hochrein, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10182150 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10182150
Marke: Fisher Chemical O/0600/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Oxalsäure-Dihydrat, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6153-56-6
Summenformel C2H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 126.064
MDL-Nummer 149102
InChI-Schlüssel GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 61373
IUPAC-Name Oxalsäure-Dihydrat
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Spezifikation
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 21.5mbar 50
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Farbe Weiß
pH 1.3
Schmelzpunkt 98°C
Menge 1 kg
Formelmasse 126.04g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalic acid dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.