Learn More
Oxalsäure-Dihydrat, ACS, 99.5 – 102.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317578
Click to view available options
Menge:
50g
250g
1kg
5kg
As an analytical reagent, in dye and paint industries, in polymers, in metal treatment, in cleaning and textile finishing and as a reagent for dehydration and condensation Oxalic acid dihydrate acts as an analytical reagent, as a reducing agent for photographic films and as mordant in the dyeing process. It is used as a plating agent, a surface treating agent, a grinding agent, a precipitating agent in rare-earth mineral processing, a bleaching agent in textile and a purifying agent in the pharmaceutical industry. It plays an important role in antibiotic medication like oxytetracycline and chloramphenicol. It finds application in water treatment plants to remove calcium waste water. It is also used as a buffer in chromatographic separation as well as bleach for wood, removing black stains caused by water penetration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Als analytisches Reagenz, in der Farbstoff- und Farbenindustrie, in Polymeren, in der Metallverarbeitung, in der Reinigung und Textilveredelung sowie als Reagenz für Dehydrierung und Kondensation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6153-56-6
Summenformel C2H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 126.064
MDL-Nummer MFCD00149102
InChI-Schlüssel GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
PubChem CID 61373
IUPAC-Name Oxalsäure-Dihydrat
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalic acid dihydrate
pH 1,3
Schmelzpunkt 101°bis 105 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99.5-102.5%
Strukturformel HO2CCO2H·2H2O
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3679436
Merck Index 14,6911
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,ether and glycerol; Insoluble in chloroform.
Formelmasse 126.07 (90.04 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.5 to 102.5%
Güte ACS
Dichte 1,65 g/mL
Menge 250g
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalic acid dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethanedioic acid, dihydrate