Learn More
Oxalsäure-Konzentrat, 0.05 M, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
1 St.
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Oxalsäurekonzentrat |
CAS | 144-62-7 |
Summenformel | C2H2O4 |
Strukturformel | HOOCCOOH |
MDL-Nummer | MFCD00002573 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Synonym | Ethanediosäure, Oxirsäure, Oxalat, Oxalsäure, Essigsäure, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico |
InChI-Schlüssel | MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C(=O)(C(=O)O)O |
IUPAC-Name | Oxalsäure |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Oxalic acid concentrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: oxalic acid