Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ P81 Einseitiges vertikales Elektrophoresesystem, 10 x 10 cm Gelgröße, 150 ml Puffervolumen
Führen Sie schnelle Proteinläufe mit dem wirtschaftlichen und einfachen, aber dennoch robusten Thermo Scientific™ Owl™ P81 einseitigen Vertikal-Elektrophoresesystem durch.
Marke: Thermo Scientific™ P81
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Führen Sie schnelle Proteinläufe mit dem günstigen und einfachen aber robusten Thermo Scientific™ Owl™ P81 einseitigen vertikalen Elektrophoresesystem durch.
Merkmale:- Die obere Pufferkammer verlängert die Länge des Gels, um die Wärme gleichmäßig über die gesamte Geloberfläche zu verteilen
- Die seitlichen Klammern drücken die Glasplatten gegen die Silikondichtung, um einen gleichmäßigen Druck zu gewährleisten, und bilden eine auslaufsichere Dichtung, die zu flachen, gleichmäßigen Streifenmustern führt
- Gekerbte Aluminiumoxid-Keramikplatte (im Lieferumfang enthalten) kann vor gekerbtem Glas für kühlere, schnellere Durchläufe verwendet werden
- Obere und untere Pufferkammer
- Thermo Scientific™ SuperSafe™ Deckel mit Netzanschlusskabeln
- Glatte Glasplatte
- Glasplatte mit Einbuchtungen
- Gekerbte Aluminiumoxidplatte
- Zwei Kämme (10-Well, Dicke 0.8 mm)
- Spacersatz (0.8 mm dick)
Spezifikation
CE-Kennzeichnung | |
Owl™ | |
150 ml | |
7,1 in. | |
10 cm | |
8 cm | |
5,1 in. |
Gelgröße: 10 x 10 cm, Puffervolumen: 150 ml; L x W x H: 18 x 8 x 13 cm | |
System für einseitige Vertikal-Elektrophorese | |
7.1 x 3.1 x 5.1 Zoll (18 x 8 x 13 cm) | |
18 cm | |
3,1 in. | |
10 cm | |
13 cm |