Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ HEP Serie Semi-Dry-Elektroblotting-Systeme
Artikelnummer. p-4528751
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
25 x 25 x 5 cm (9,86 x 9,86 x 2 in.)
50,4 x 39,7 x 5,08 cm (19,88 x 15,63 x 2 in.)
Fassungsvermögen:
Transferbereich 20 x 20 cm
Transferbereich 35 x 45cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12064927
Marke: Thermo Scientific™ HEP1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erreichen Sie schnellere Blots mit höherer Effizienz mit Thermo Scientific™ Owl™ HEP Series Semidry Elektroblotting-Systemen.
Thermo Scientific Owl HEP Serie Semi-Dry-Elektroblotting-Systeme liefern schnellere Blots mit hoher Effizienz.
  • Schneller und effizienter Transfer von Proteinen und Nukleinsäuren auf die Membran
  • Der im Blotting-Papier enthaltene Puffer ist ausreichend für einen effizienten Molekültransfer
  • Die Basis enthält eine Kathodenplatte aus Edelstahl; der Deckel verfügt über eine Platin-/Titananodenplatte
  • Ideal für Proteine unter 150 kDa
Im Lieferumfang enthalten:
  • Basis und Deckel
  • Netzanschlusskabel
  • Robuste Drehknöpfe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen Transferbereich 20 x 20 cm
Produktlinie Owl
Typ Elektroblotting-System
Abmessungen (L x B x H) 25 x 25 x 5 cm (9,86 x 9,86 x 2 in.)