Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Ersatzteile für™ EasyCast B2 und B3 Mini Gel Systeme
Thermo Scientific™ EasyCast Mini Gel-Systeme bieten hervorragende Flexibilität bei äußerst geringer Stellfläche.
Marke: Thermo Scientific™ B2-UVT
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ EasyCast Mini Gel-Systeme bieten hervorragende Flexibilität bei äußerst geringer Stellfläche.
Zur Verwendung mit Owl EasyCast B2 und B3 Gel Systemen.Spezifikation
EasyCast™ abgedichteter UVT-Gelträger | |
Mini | |
Gelträger | |
12 cm |
Owl™ EasyCast B2 und B3 Mini-Gelelektrophoresesysteme | |
Owl™, EasyCast™ | |
14 cm |