Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Komplettsystem für vertikale Doppelgel-Elektrophorese mit Caster, 10 B x 8 - 10 cm L, 300 ml Puffervolumen
Artikelnummer. 12404707
Click to view available options
Puffervolumen (metrisch):
300 ml
550 ml
1250 ml
Enthält:
Apparaturen
Gesamtsystem plus Rolle
Komplettsystem
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12404707
Marke: Thermo Scientific™ P8DS3
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit diesen Thermo Scientific™ Owl™ Vertikalen Doppel-Elektrophoresesystemen lassen sich schnell und einfach zwei Gele im gleichen Gerät eingießen und verarbeiten.
Mit diesem Thermo Scientific™ Owl™ Zwei-Gel-Vertikal-Elektrophoresesystemen — bestehend aus den P8DS, P9DS und P10DS Zwei-Gel-Systemen – können Sie schnell und einfach ein Gel oder zwei Gele in ein und dasselbe Gerät laden und ausführen.
Einfache Verwendung in sechs Schritten:
  1. Die Glaskassetten befestigen
  2. Die Agarose gießen
  3. Die speziell entwickelte Wanne anschließen
  4. Polyacrylamid-Lösung in die Kassetten gießen
  5. Proben laden
  6. Das Gel laufen lassen
Eigenschaften:
  • Hergestellt mit einer bewährten Acryl-Fertigungstechnologie, die ein stabiles und langlebiges System bietet
  • Der zentrale Kühlkern ermöglicht eine gleichmäßige Kühlung über die Geloberfläche für eine hervorragende Auflösung und klare Bandenbildung
  • Die Kühlung erfolgt durch Umwälzung der Flüssigkeit durch den Kern mit einem externen Umwälzthermostat oder kühlem Leitungswasser
  • Der sehr einfache Klemmmechanismus macht das Beladen von Glaskassetten und die Fertiggele der meisten Hersteller problemlos
Empfohlen für:
  • SDS-Elektrophorese
  • Die zweite Dimension der zweidimensionalen (2-D) Elektrophorese
  • Agarose-Elektrophorese
  • Native Elektrophorese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie Owl
Typ Instrumentarium Vertikal-Elektrophoresesystem für zwei Gele
Gelabmessungen 10 x 8 - 10 cm
Enthält Apparaturen
Modell P8DS
Puffervolumen (metrisch) 300 ml
Länge (angloamerikanisch) 6,7 in.
Länge (metrisch) Gel 8 bis 10 cm
Breite (angloamerikanisch) 5.1 Zoll
Breite (metrisch) Gel 10 cm
Höhe (angloamerikanisch) 5,5 in.