Learn More
Thermo Scientific™ OWL™ -Gussdämme
Blockieren Sie einen Teil des Geltabletts, und ermöglichen Sie den Guss und Lauf von kürzeren Gelen oder Gradientengelen mit den hochwertigen Thermo Scientific™ Owl™ Gussdämmen.
Marke: Thermo Scientific™ DAM-23
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Blockieren Sie einen Teil des Geltabletts, und ermöglichen Sie den Guss und Lauf von kürzeren Gelen oder Gradientengelen mit den hochwertigen Thermo Scientific™ Owl™ Gussdämmen.
- Die Agarose wird bei Kontakt versiegelt, sodass kein Klebeband mehr erforderlich ist
- Wird nicht an dem Geltablett befestigt, sodass Gele beliebiger Länge gegossen werden können
- Einfache Handhabung und Manövrierung mit Hilfe von Knopf- oder Fingervertiefungen
- Damm blockiert einen Teil des UVT-Geltabletts
Spezifikation
Gussdamm, 23 cm (l) | |
Owl™ | |
23 cm |
Owl™ Systeme | |
Gussdämme |