Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Blotting-Papier
Artikelnummer. p-4525105 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
9 cm
10 cm
12 cm
18 cm
20 cm
35 cm
46 cm
Breite (metrisch):
9 cm
10 cm
16 cm
20 cm
45 cm
57 cm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12484627
Marke: Thermo Scientific™ FP1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses hochwertige Blotting-Papier eignet sich zur Aufnahme einer ausreichenden Puffermenge für halbtrockenes Elektroblotting, ohne dabei an mechanischer Stabilität einzubüßen.
Nehmen Sie mit dem Thermo Scientific™ Owl™ Blotting Paper, einem hochwertigen Blotting-Papier, das sich ideal für das Ableiten und Blotting eignet, ausreichend Puffer für das halbtrockene Elektroblotting ohne Verlust der mechanischen Stabilität auf.
  • Hohe Reinheit, 100 % Baumwollfaser
  • In vorgeschnittenen Minigel- und großformatigen Gelgrößen erhältlich
  • Kompatibel mit Owl Elektroblotting-Systemen
Bestellinformationen:
  • Wird in Packungen mit 100 Bögen geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 20 cm
Breite (metrisch) 20 cm
Verpackungsart Bögen
Flussrate 35 ml/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl Elektro-Blotting-Systeme
Gewicht 183 g/m²
Format Blatt
Material 100 % Baumwollfasern
Dimensions (LxW) 20 cm x 20 cm
Dicke 0,83 mm
Produktlinie Owl