Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Sequenzier-Kammer mit Aluminium-Kühlplatte
Thermo Scientific Owl Sequenzier-Kammern mit Aluminium-Kühlplatte sind manuelle Systeme, einfach zu bedienen, mit gleichmäßiger Wärmeverteilung für Ergebnisse ohne Smiling-Effekt.
2235.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
---|---|
Format | 40-Well |
Außenhöhe (angloamerikanisch) | 19,5 in. |
Außenhöhe (metrisch) | 50cm |
Länge (angloamerikanisch) Gel | 17,716 in. |
Produktcode | Marke | Puffervolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Puffervolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11913075
|
Thermo Scientific™
S3S |
950mL | N/A | ||||||
11923075
|
Thermo Scientific™
S4S |
800mL. |
2235.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific Owl Sequenzier-Kammern mit Aluminium-Kühlplatte sind manuelle Systeme, einfach zu bedienen, mit gleichmäßiger Wärmeverteilung für Ergebnisse ohne Smiling-Effekt.
- Die schwimmende Aluminium-Kühlplatte verringert die Gefahr, dass Platten während des Laufs brechen Die obere Pufferkammer (UBC) benötigt sehr wenig Puffer und lässt sich über einen integrierten Ablauf leicht in eine entnehmbare Flasche entleeren Die untere Pufferkammer (LBC) lässt sich zur leichten Entleerung abnehmen Seitliche Klemmen pressen die Gelplatten gegen eine Dichtung an der oberen Pufferkammer und sorgen für einen gleichmäßigen Druck über die gesamte Platte Die Klemmen werden für ein einfaches Einrichten und Entfernen der Gele über Glasplatten geschoben
Spezifikation
CE-Kennzeichnung | |
19,5 in. | |
17,716 in. | |
23cm |
40-Well | |
50cm | |
45cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Owl™ Sequenzier-Kammer mit Aluminium-Kühlplatte