Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ A3-1 Elektrophoresesysteme für große Gele
Das Thermo Scientific™ Owl™ A3-1 Groß-Gel Elektrophoresesystem eignet sich hervorragend für Studien in der Pflanzengenomik.
Marke:  Thermo Scientific™ A3-1
873.02 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11768184
  • 1365.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Durchführung von Pflanzengenomik-Studien mit dem Thermo Scientific™ Owl™ A3-1 Large-Gel Elektrophoresesystem.
Merkmale:
  • Das horizontale System kann von 25 bis 600 Proben mit einem Gel durchführen
  • Gel kann in verschiedenen Längen gegossen werden, um die Konservierung von Agarose zu unterstützen, wenn nur wenige Proben analysiert werden müssen.
  • Eingebaute Pufferaustauschöffnungen ermöglichen die Pufferumwälzung bei längeren Probenläufen.
  • UVT Gelträger mit abgedichteten Endöffnungen für auslaufsichere Abdichtung ohne Klebeband
  • Eingebaute Nivellierung gewährleistet flache, gleichmäßig dicke Gels.
  • Große Anzahl an Kammsteckplätzen ermöglicht eine Vielzahl unterschiedlicher Proben- und Auflösungsabstände.
  • Kämme im MicroWell Format ermöglichen die schnelle, fehlerfreie Probenbeladung mit Mehrkanalpipetten.
  • Proben können, immer 8 oder 12 gleichzeitig, direkt aus einer 96-Well Mikrotiterplatte geladen werden.
Bestellinformationen:
Angepasste Kämme sind erhältlich (Bestellnummer SKU # XCM). Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter.
Inhalt:
Pufferkammer mit 3-Punkt-Nivellierungsbasis, Supersafe™ Deckel mit angeschlossenen Netzkabeln, UVT Geltablett, vier Kämme (zwei 25- und zwei 50-Well), integrierte Pufferaustauschanschlüsse und Wasserwaage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung
23 cm x 40 cm
Großes Gelelektrophoresesystem
4.5 l
20.63 Zoll
40 cm
32 cm
4,25 in.
250 V
Gelgröße: 23 x 40 cm, Puffervolumen: 4.5 l; L x B x H: 53 x 32 x 11 cm
Owl™
25 bis 600
53 x 32 x 11 cm (20.63 x 12.5 x 4.25 in.)
53 cm
12,5 in.
23 cm
11 cm