Learn More
Karl Hecht™ Überlaufmesskolben aus Glas
Einfaches und akkurates Abmessen der erforderlichen Probenvolumina. Der Karl Hecht™ Überlaufmesskolben ist dickwandig und hat eine glatte Oberfläche.
Marke: Karl Hecht™ 42115042
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Dickwandig, solide Verarbeitung.
- Gut ablesbare Ziffern und Markierungen.
Spezifikation
164 ml | |
Borosilikatglas | |
Messkolben |