Learn More
IKA™ Ofen 125 Basic Trocken Glas
Universalofen zum Temperieren, Trocknen, Reifen und Heizen im Labor.
Marke: IKA™ 0020003956
2536.47 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Anwendungen in der Industrie, Schulen/Universitäten, Forschung, Qualitätskontrolle und Wissenschaft
- Schnelle Aufheizzeiten und eine präzise Temperaturregelung garantieren reproduzierbare Testergebnisse
- Eine spezielle, geruchsfreie Isolierung sorgt zudem für niedrigere Betriebskosten
- Der Ofen kann über USB gesteuert werden und Testparameter können für weitere Analysen aufgezeichnet werden
- Temperaturbereich: Raumtemperatur von +5 °C bis 250 °C
- Fassungsvermögen: 125 l
- Elektronisch einstellbare Belüftung
- Übersichtliche Anzeige- und Steuerungsmenüs
- Tastensperre
- Zeitschaltuhr
- Einstellbare Temperaturgrenze
- Glastür
Spezifikation
125 l | |
Trockenofen | |
30 kg | |
1 bis 142560 min. | |
650 x 700 x 825 mm | |
100 bis 115 V/220 bis 240 V |
Raumtemperatur bis 250 °C | |
7-Segment-LED | |
6 | |
450 x 550 x 525 mm | |
55 kg | |
2450 W |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ Ofen 125 Basic Trocken Glas > Anzeige: 7-Segment-LED
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur