Learn More
MP Biomedicals™ Ovalbumin, 5g
Marke: MP Biomedicals™ 08950512
488.62 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Immunoassay | |
5g | |
-20°C | |
Lyophilized |
Ovalbumin from Chicken Egg | |
Chicken Egg | |
Chicken |