Learn More
S Murray™ Ovale Waschflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Beschreibung
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 5 Stück
- Schmaler Schraubverschluss
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Anwendungen |
Material | MDPE |
Anzahl pro Packung | 5/Packung |
Breite (metrisch) | 65 mm |
Verschlussfarbe | Naturfarben |
Closure Included | Ja |
Form | Oval |
Höhe (metrisch) | 160 mm |
Produkttyp | Spülflasche |