Learn More
Gilac™ Oval Tub with Reinforced Bottom
The Oval Tub with Reinforced Bottom has rigid walls to prevent distortion when loaded. Ergonomic handles.
Marke:  Gilac™ G608321
Artikelnummer. 16294011
  • 50.50 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Rigid walls to prevent distortion when loaded
  • Ergonomic handles
  • Easy to clean and dry
  • Anti-wear skirt
  • Dimensions including handles
Spezifikation
Spezifikation
Food Contact Certified
15.9 gal.
White
LDPE
Oval
740 mm
490 mm
286 mm
2.33 kg
Oval Tub
60 L
Food Handling
60°C
29.1 in.
19.3 in.
11.3 in.
5.14 lb.