Learn More
Fisherbrand™ Ovaler PTFE-Rührstab, Set
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Beschichtung:
PTFE
Packungsgröße:
1 Set
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
| Abmessungen (L x B x H) | 195 x 95 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße, Heizrührer |
| Höhe (metrisch) | 30 mm |
| Enthält | 12 ovale Rührstäbe 12 ovale, davon 2 jeweils mit 10 x 5 mm, 15 x 6 mm, 25 x 10 mm, 30 x 10 mm, 35 x 13 mm, jeweils 1 mit 50 x 17 mm, 70 x 27 mm |
| Breite (metrisch) | 95 mm |
| Beschichtung | PTFE |
| Mehr anzeigen |