Learn More
Fisherbrand™ Ovaler PTFE-Rührstab
Für gleichmäßige Rührwirkung. Fisherbrand Ovale Rührstäbe aus PTFE erzeugen optimale Turbulenzen in Rundkolben und Behältern.
5.15 € - 56.90 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
Form | Oval |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11898872
|
Fisherbrand™
|
20 mm | 10 mm |
20.80 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16285831
|
Fisherbrand™
|
50 mm | 20 mm |
39.85 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11828882
|
Fisherbrand™
|
40 mm | 20 mm |
56.90 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11808882
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 16 mm |
44.30 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16295831
|
Fisherbrand™
|
64 mm | 20 mm |
42.60 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11828952
|
Fisherbrand™
|
15 mm | 6 mm |
13.30 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11868952
|
Fisherbrand™
|
50 mm | 17 mm |
25.86 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11838952
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 10 mm |
27.30 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11844792
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 12 mm |
24.15 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16245831
|
Fisherbrand™
|
35 mm | 16 mm |
47.94 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10609162
|
Fisherbrand™
|
70 mm | 20 mm |
19.55 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11888872
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 5 mm |
14.75 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11517802
|
Fisherbrand™
|
20 mm | 10 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10445231
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 12 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10603731
|
Fisherbrand™
|
40 mm | 20 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11507802
|
Fisherbrand™
|
15 mm | 6 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11858952
|
Fisherbrand™
|
40 mm | 13 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11338703
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 16 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11597792
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 5 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Robuster, vielseitig verwendbarer Magnetrührstab
- Erzeugt besonders in Flaschen und Behältnissen mit Rundboden eine hervorragende Verwirbelung
- Autoklavierbar
Spezifikation
Ja | |
Weiß | |
Oval |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Rundkolben |