Learn More
Fisherbrand™ Ovaler PTFE-Rührstab
Für gleichmäßige Rührwirkung. Fisherbrand Ovale Rührstäbe aus PTFE erzeugen optimale Turbulenzen in Rundkolben und Behältern.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01400kg
Beschreibung
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Liefert hervorragende Verwirbelung bei Kolben und Behältern mit rundem Boden
- Autoklavierbar
Spezifikation
16 mm | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Weiß | |
Rundkolben | |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
Oval |
PTFE | |
PTFE-Rührstäbe, oval | |
5/Pckg. | |
Ja | |
35 mm |