Learn More
Fisherbrand™ Ovaler PTFE-Rührstab
Artikelnummer. 11858952 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
64 mm
70 mm
Durchmesser (metrisch):
5 mm
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
17 mm
20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11858952
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für gleichmäßige Rührwirkung. Fisherbrand Ovale Rührstäbe aus PTFE erzeugen optimale Turbulenzen in Rundkolben und Behältern.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Bietet hervorragende Verwirbelungen für Rundkolben und Behälter
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Zur Verwendung mit (Geräte) Rundbodenkolben
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Länge (metrisch) 40 mm
Menge 5/Pckg.
Form Oval