Learn More
Fisherbrand™ Ovaler PTFE-Rührstab
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
64 mm
70 mm
Durchmesser (metrisch):
5 mm
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
17 mm
20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rundbodenkolben |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Länge (metrisch) | 25 mm |
| Menge | 5/Pckg. |
| Form | Oval |