Learn More
Fisherbrand™ Ovaler PTFE-Rührstab
Artikelnummer. 10609162 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
64 mm
70 mm
Durchmesser (metrisch):
5 mm
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
17 mm
20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10609162
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für gleichmäßige Rührwirkung. Fisherbrand Ovale Rührstäbe aus PTFE erzeugen optimale Turbulenzen in Rundkolben und Behältern.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Bietet hervorragende Verwirbelungen für Rundkolben und Behälter
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Zur Verwendung mit (Geräte) Rundbodenkolben
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 20 mm
Länge (metrisch) 70 mm
Menge Je 1
Form Oval
Typ PTFE-Rührstäbe, oval