Learn More
Fisherbrand™ Ovaler PTFE-Rührstab
Für gleichmäßige Rührwirkung. Fisherbrand Ovale Rührstäbe aus PTFE erzeugen optimale Turbulenzen in Rundkolben und Behältern.
Marke: Fisherbrand™ 001.640
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Liefert hervorragende Verwirbelung bei Kolben und Behältern mit rundem Boden
- Autoklavierbar
Spezifikation
Ja | |
Weiß | |
Rundkolben | |
40 mm | |
Oval |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
20 mm | |
2/Pckg. |