Learn More
Hughes Outdoor Self-Draining Safety Shower with Eye/Face Wash
This ANSI compliant self-draining emergency safety shower with open stainless steel eye/face wash, suitable for hot climates.
1195.00 € - 1710.00 €
Spezifikation
Aktivierung | Druckhebel, Fußpedal |
---|---|
Produkttyp | Sicherheitsdusche |
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17722348
|
Hughes
HSHDSD18GV |
Verzinkter Stahl |
1195.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17732348
|
Hughes
HSHDSD18SS |
Edelstahl |
1710.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- This ANSI compliant self-draining emergency safety shower with open stainless steel eye/face wash, suitable for hot climates
- The design allows standing water to drain away from the standpipe to ensure the delivery of tepid water
- Fitted with foot panel as standard
- The valve is situated directly above the water inlet; the bleed pipe is fitted above this so standing water can drain into the ground preventing stagnant water overheating from solar radiation and removing the risk of further injury to the operator
- Available with galvanised powder coated mild steel (G) or stainless steel (GS) pipework
Spezifikation
Druckhebel, Fußpedal | |
Sicherheitsdusche |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hughes Outdoor Self-Draining Safety Shower with Eye/Face Wash