Learn More
Orthophosphorsäure, rein, ca. 100 % H3PO4 (enthält etwas H4P2O7), Fisher Chemical
Artikelnummer. 10763611
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Spezifikation
Schmelzpunkt 42°C
CAS 7664-38-2
Farbe Weiß
pH 1
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Summenformel H3O4P
MDL-Nummer 11340
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(=O)(O)O
IUPAC-Name Phosphorsäure
Molekulargewicht (g/mol) 97.994
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Formelmasse 98g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 0.03 hPa at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.