Learn More
Orthophosphorsäure, 85 %, HPLC für elektrochemische Nachweise, zertifiziert, Fisher Chemical
H3O4P, CAS-Nummer-7664-38-2, Acidphorique, evits, acido fosforico, Weiß, Acidum pho-icum, sonac, o-pho-Säure, wc-reiniger, Orthophosphorsäure, Phosphorsäure, 500 ml, 158 Grad C, CHEBI:26078, Nicht benannt, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 Grad C, 11340, 97.994
Marke: Fisher Chemical O/0515/PB08
47.35 EUR gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24154" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Beschreibung
H3O4P, CAS-Nummer-7664-38-2, Acidophosphorique, Evit, Acidfosforico, Weiß, Acidum Phosphoricum, Sonac, O-Phosphorsäure, WC-Reiniger, Orthophosphorsäure, Phosphorsäure, 500 ml, 158 °C, CHEBI:26078, Nicht gekennzeichnet, NBIIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 °C, 11340, 97,994
Spezifikation
158 °C | |
7664-38-2 | |
Flüssig | |
H3O4P | |
Orthophosphorsäure, o-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Weiß, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico | |
OP(=O)(O)O | |
97.994 | |
CHEBI:26078 | |
2 MPa bei 20 °C |
21 °C | |
2 | |
500 ml | |
11340 | |
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
Phosphorsäure | |
1004 | |
Kunststoffbeschichtete Glasflasche | |
Vapor Density: 3.4 |
Sicherheit und Handhabung
- Phosphoric acid, 85+% solution in water
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Orthophosphoric acid