Learn More
Ornithine Decarboxylase Antibody (SR1904), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-22078-100ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18641994
  • 449.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Ornithine Decarboxylase Monoclonal antibody specifically detects Ornithine Decarboxylase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ornithine Decarboxylase
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.4), 150 mM NaCl, 50% Glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot
SR1904
Western Blot 1:500-1:2000
ODCEC 4.1.1.17, ornithine decarboxylase, ornithine decarboxylase 1
A synthesized peptide derived from human Ornithine Decarboxylase (Uniprot #: P11926)
100 μg
Cell Cycle and Replication
4953
Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.