Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR Pro™ Multiparameter-Tischmessgerät für pH/ISE/Leitfähigkeit/gelösten Sauerstoff
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11661509
Click to view available options
Produkttyp:
Messgerät, 2 pH/ISE/mV-Module
Messgerät, 2 pH/ISE/mV/Temp. Module
Messgerät, pH/ISE/mV-Modul
Messgerät, pH/ISE/mV/Temp. Modul
Messgeräte-Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11661509
Marke: Thermo Scientific™ VSTAR91
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Multiparameter-Tischmessgerät mit pH-/ISE-/Leitfähigkeits- und RDO-/DO-Modulen für die gleichzeitige Messung auf bis zu 4 Kanälen liefert erstklassige Leistung und Flexibilität
Das Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ Multiparameter-Tischmessgerät mit Modulen für pH/ISE/Leitfähigkeit/gelösten Sauerstoff liefert höchste Präzision, erstklassiges Leistungsverhalten und absolute Flexibilität.Bewältigen Sie die anspruchsvollsten Messanwendungen zur Bestimmung des pH-Werts, der Ionenkonzentration, der Leitfähigkeit, des gelösten Sauerstoffs und der Temperatur.Lesen Sie die Messwerte leicht von der beeindruckenden Farbanzeige ab und passen Sie die vier Kanäle des Messgeräts mit austauschbaren Modulen an.Zeichnen Sie bis zu 2.000 Messwertsätze mit Zeit-/Datumsstempel auf und übertragen Sie Protokolle über USB oder RS232 einfach an einen Drucker oder Computer.Sie können zwischen Systemen mit einem oder zwei pH-/ISE-Modulen wählen.
Mit den Thermo Scientific Orion Versa Star Pro Tischmessgeräten bewältigen Sie bequem die anspruchsvollsten Anwendungen. Dank der umfangreichen Produktmerkmale und Funktionen können Sie Ihr Messgerät optimal konfigurieren und es somit an wechselnde Anforderungen anpassen. Orion Versa Star Pro Tischmessgeräte verfügen über austauschbare Messmodule, durch die mehrere Anwender vier separate Kanäle anpassen können, um ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen. Lesen Sie Messwerte leicht von der beeindruckenden Farbanzeige mit einstellbarer Textgröße ab. Dank der Bildschirmanweisungen, die in verschiedenen Landessprachen verfügbar sind, müssen Sie bei der Kalibrierung und Einstellung des Messgeräts keine Mutmaßungen mehr anstellen. Mit dem Ziffernblock lassen sich Daten schnell und einfach eingeben.
  • Durch die Messbeständigkeitsanzeige auf dem Bildschirm wissen Sie genau, wann Ihre Messungen fertig sind
  • Das Messgerät verfügt über wählbare Lesemodi – Auto-Read (automatisch) speichert den stabilen Messwert, Continuous (kontinuierlich) zeigt sich ändernde Messwerte an, Timed (zeitgeplant) zeichnet Daten in bestimmten Intervallen auf und Single-Shot (Einzelwert) speichert einen Messwert, sobald eine bestimmte Wartezeit erreicht ist
  • Durch akustische Alarmsignale werden Sie automatisch benachrichtigt, wenn ein festgelegter Offset-Wert, die obere/untere Grenze eines Werts und das Zeitintervall für die Kalibrierung erreicht sind
  • Einheitliches Vermischen der Lösungen mit bis zu zwei vom Messgerät gesteuerten Rührsonden, die sich leicht positionieren lassen und schnell zwischen den Proben gespült werden können
  • Das Datenprotokoll erfasst bis zu 2000 Messsätze mit Datum und Uhrzeit sowie mit einer optionalen Elektroden-, Proben- und Konto-ID
  • Das Kalibrierungsprotokoll speichert die letzten 30 Kalibrierungen pro Parameter mit einer grafischen Darstellung für Mehrpunkt-pH- und ISE-Kalibrierungen
  • Die Anzeige des aktiven Kalibrierungsprotokolls gewährleistet die Messintegrität, während Sie die Messwerte nehmen
  • Die Daten und Einstellungen bleiben dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers selbst bei Stromausfall erhalten
  • Das Messgerät ermöglicht die Übertragung der Daten an einen Computer über eine USB- oder RS232-Verbindung
  • Die Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A
  • 3 Jahre Austauschgarantie
Dazu gehört das Orion Versa Star pH-/ISE-Messmodul:
  • Damit messen Sie den pH-Wert, die Ionenkonzentration, den mV-, relativen mV- oder ORP-Wert sowie die jeweilige Temperatur
  • Nehmen Sie mithilfe der automatischen Puffererkennung von NIST- oder DIN-konformen oder anwenderdefinierten Puffern pH-Kalibrierungen mit bis zu sechs Punkten vor
  • Nehmen ISE-Kalibrierungen mit bis zu sechs Punkten vor und wählen Sie zwischen ppm, M, mg/l, %, ppb oder lassen Sie die Einheit aus
Dazu gehört das Orion Versa Star Leitfähigkeitsmessmodul:
  • Messen Sie die Leitfähigkeit, den TDS-Wert, die Salinität oder den Widerstand sowie die jeweilige Temperatur
  • Nehmen Sie Leitfähigkeitskalibrierungen mit bis zu sechs Punkten vor
  • Setzen Sie lineare, nicht lineare, EP (USP)- oder Temperaturausgleiche ohne Leitfähigkeit mit Referenztemperaturen von 5, 10, 15, 20 oder 25 °C ein.
Dazu gehört das Orion Versa Star RDO-/DO-Messmodul:
  • Messen Sie mithilfe der RDO-optischen oder polarografischen Orion DO-Sonden den gelösten Sauerstoff in Prozent Sättigung oder mg/l sowie die jeweilige Temperatur
  • Kalibrieren Sie gelösten Sauerstoff mithilfe von wassergesättigter Luft, luftgesättigtem Wasser, eines anwenderdefinierten Wertes (Winkler-Titration) oder des Nullpunkts
  • Gleichen Sie DO-Messwerte mithilfe der ATC-Temperatur, der manuellen Salinitätseingabe und des integrierten Barometers für Luftdruckmessungen automatisch aus
Systemzugriffsfunktion
Orion Versa Star Pro Messgeräte bieten eine Systemzugriffsfunktion, die Datenintegrität gewährleistet, indem sie einen unerwünschten Zugriff auf verschiedene Gerätefunktionen wie Datums-/Uhrzeiteinstellung, Datenprotokoll und Kalibrierungsprotokoll verhindert. Die Systemzugriffsfunktion kann ganz einfach ein- oder ausgeschaltet werden, wenn sich die Anforderungen Ihres Labors ändern. Dies sorgt für ultimative Flexibilität in Bedienung und Anwenderfreundlichkeit. Wenn die Systemzugriffsfunktion aktiviert ist, können ein Systemadministrator und bis zu zehn Benutzerkonten mit benutzerdefinierbarem Zugriff auf Geräteeinstellungen, Messeinstellungen, Kalibrierungen und Protokolle zugewiesen werden. Verwenden Sie den Kennwortschutz, um ausgewählte Gerätefunktionen zu sichern, und machen Sie andere Funktionen für alle Benutzer zugänglich. Mit der Systemzugriffsfunktion können Sie den Zugriff auf das Messgerät an Ihre speziellen Sicherheits- und Datenberichterstattungsanforderungen anpassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Netzteil Universalnetzteil, 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (Kat.- Nr. STARA-PWR)
Ausgänge USB (2), RS 232
Genauigkeit (Barometer) ±6 mmHg
Genauigkeit (Leitfähigkeit) 0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle > 3 μS; 0,5 % des Messwerts ± 0,01 μS ≤ 3 μS
Genauigkeit (ISE) ± 0,2 mV oder ± 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist
Genauigkeit (mV) ± 0,2 mV oder ± 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist
Genauigkeit (pH) ±0,002
Genauigkeit (DO, polarographisch) ±0,2 mg/l oder ±2 % des Messwerts (der jeweils größere Wert)
Genauigkeit (RDO) ± 0,1 bis 8 mg/l, ± 0,2 mg/l von 8 bis 20 mg/l, ± 10 % des Messwerts bis zu 50 mg/l
Genauigkeit (elektrischer Widerstand) 0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle
Genauigkeit (Salinität) 0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle
Genauigkeit (TDS) 0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle
Erweiterte ISE-Funktionen Segmentierte (Punkt-zu-Punkt-)Neigung, nicht linear auswählbare automatische Blindprobe, Stabilisierung im niedrigen Konzentrationsbereich
Alarmausgang Sollwert-Alarm, Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung
Hintergrundbeleuchtungsoption Ja
Luftdruckkorrektur: 400 bis 850 mmHg, automatische Verwendung des integrierten Barometers oder manuelle Eingabe
Kalibrierung pH mit Kalibrierbearbeitungsoption, Ionenkonzentration (ISE) mit Kalibrierbearbeitungsoption, relativ
Kalibrierungsmodi Wassergesättigte Luft, luftgesättigtes Wasser, manuell (Winkler-Titration), Nullpunkt
Kalibrierpunkte 1 Messwert (Modus für rel. mV (RmV)), 1 Messwert (ORP-Modus)
Kalibrierpunkte (Leitfähigkeit) Max. 6
Kalibrierpunkte (ISE) 1 bis 6
Kalibrierpunkte (pH) 1 bis 6
Zellkonstante 0,001 bis 199,9cm-1
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A
Angaben zur Datenverwaltung Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer
Datenpunkte 2000 mit Datum und Uhrzeit
Beschreibung Orion Versa Star Pro Tischmessgerät mit zwei pH/ISE/mV-Modulen, Modul für Leitfähigkeit, TDS, Salinität und Widerstand, RDO/DO-Modul und Ständer
Kanäle 4 - anpassbar mit Modulen
Displaytyp Farbgrafikdisplay mit benutzerdefinierbaren Optionen
IP-Bewertung IP 54
Measurement Modes pH, mV, rel. mV (RmV), ORP oder Ionenkonzentration (ISE) mit Temperatur; Leitfähigkeit, TDS, Salinität, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature, TDS, Conductivity, Salinity
Percent Saturation Range Polarographic DO 0,0 bis 600,0% Sättigung
Bereich (Leitfähigkeit) 0,001 μS/cm bis 3000 mS/cm
Bereich (mV) ±2000,0 mV
Bereich (pH) -2,000 bis 20,000
Bereich (elektrischer Widerstand) 2 Ohm bis 100,0 MOhm
Bereich (Salinität) 0,06 bis 80,00 psu, 0,05 bis 42,00 ppt
Bereich (TDS) 0,001 bis 200,0 ppm
Auflösung (ISE) Mindestens 0,0001, 1 bis 4 signifikante Stellen (vom Benutzer wählbar)
Auflösung (pH) 0,1/0,01/0,001
Temperaturbereich (metrisch) -5,0°bis +105,0 °C
Enthält Versa Star Pro Messgerät, VSTAR-CND, Leitfähigkeitsmodul, Elektrodenständer, Universalnetzteil, Dokumentations-CD, gedruckte Kurzanleitung, PC-Schnittstellenkabel und Prüfzertifikat für das Messgerät
Eingänge 2 BNC (pH oder ISE), 2 x 8-poliger Mini-DIN (Temperatur), 2 Referenz-Nadelspitzen, 8-poliger Mini-DIN (Leitfähigkeit mit Temperaturfühler), 9-poliger Mini-DIN (RDO oder polarografisches DO mit Temperaturfühler), 2 Rührereingänge
Isopotentialpunkt 7,000 pH (einstellbar), 1,000 ISE (einstellbar)
Tastenfeld Numerisch mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff
Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch
Art der Protokollfunktion Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read-, zeitgesteuerten und Einzelbildmodus sowie manuelle Datenprotokollierung mit
Hauptspeicher Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen
Verfahren 10 pro Kanal
Percent Saturation Range (Polarographic DO) 0,0 bis 600,0% Sättigung
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) ± 2 % Sättigung ≤ 200 % Sättigung, ± 10 % Sättigung > 200 % Sättigung
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) 0,1, 1 % Sättigung
Sättigungsbereich (RDO) in % 0,0 bis 500,0 % Sättigung
Percent Saturation Relative Accuracy (Polarographic DO) ± 2 % Sättigung oder ± 2 % des Messwerts, je nachdem, welcher Wert größer ist
Auflösung der Sättigung in % (RDO) 0,1, 1 % Sättigung
Versorgungsspannung DC-Eingang: 9 VDC, 1 A
Stromversorgung Universalnetzteil (Wechselstrom, im Lieferumfang enthalten)
Druckbereich 400 bis 850 mmHg
Druckauflösung 0.1mmHg.
Produkttyp Messgerät, 2 pH/ISE/mV-Module
Bereich (ISE) 0,0001 bis 19990 mit wählbaren Einheiten von ppm, Molar, mg/l, %, ppb oder keiner Einheit
Bereich (ORP) ±2000.0 mV
Bereich (DO, polarographisch) 0,00 bis 90,00 mg/l
Bereich (RDO) 0,00 bis 50,00 mg/l
Bereich (relative mV) ±2000.0 mV
Bereich relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 85%, nicht kondensierend
Auflösung (Leitfähigkeit) Min. 0,001 μS, automatische Messbereichswahl mit bis zu 4 Dezimalstellen
Auflösung (mV) 0,1mV
Auflösung (DO, polarographisch) 0,01, 0,1 mg/l
Auflösung (RDO) 0,01, 0,1 mg/l
Auflösung (elektrischer Widerstand) 1 Ohm oder 0,1 MOhm, automatische Messbereichsauswahl
Auflösung (Salinität) Min. 0,01 psu oder 0,01 ppt, automatische Messbereichsauswahl
Auflösung (TDS) Min. 0,001 ppm, automatische Messbereichsauswahl mit bis zu 4 Dezimalstellen
Salinitätsfaktor 0,0 bis 45,0 ppt, automatische Korrektur durch Leitfähigkeitsmessung oder manuelle Eingabe des Salinitätswerts der Probe
Messmodi für Salinität Praktische Salinität (psu) oder für natürliches Meerwasser (ppt)
Stabilität Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung
TDS-Faktor-Bereich Linear (0,02 bis 9,99)
Temperaturgenauigkeit ±0,1 °C
Temperaturkompensation Linear, nLFn (nichtlineares Reinstwasser), nLFu (nichtlineares, entgastes Reinstwasser), EP (Aus, mit Warnung) oder aus
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur)
Betriebstemperatur (metrisch) 5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur)
Referenztemperatur (metrisch) 5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C, 25 °C
Temperaturfühlerkalibrierung 1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 22,0 bis 221,0 °F
Temperaturauflösung 0,1 °C, 0,1 °F
Temperaturwahl Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde
Gewährleistung 3 Jahre Garantie auf Messgerät und Module
Abmessungen (L x B x H) 28 x 24 x 10 cm (11 x 9,5 x 3,9 Zoll), Module fügen ≤ 2 cm (0,8 Zoll) hinzu (L und H)
Gewicht (angloamerikanisch) 2,5 lbs., pro Modul kommen 0,5 lbs. hinzu
Gewicht (metrisch) 1,2 kg, Module jeweils zusätzlich 0,2 kg