Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ pH/LogR™ Tischmessgerät
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4529632 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Messgerät
Messgerät mit Kit für schwierige Proben
Messgerät, Mikroprobenkit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11631509
Marke: Thermo Scientific™ VSTAR80
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Holen Sie sich erstklassige Leistung und ultimative Flexibilität mit unserem Tischmessgerät mit pH/LogR-Modul für pH, mV, ORP und LogR-Temperaturtechnologie.
Das als Tischgerät ausgeführte Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ mit pH/LogR-Modul zeichnet sich durch hohe Genauigkeit, ein Betriebsverhalten der Spitzenklasse und enorme Flexibilität aus. Lösen Sie die anspruchsvollsten Aufgaben zur Messung von pH-Wert, mV, ORP und LogR-Temperatur. Auf der brillanten Farbanzeige können Sie die Messwerte problemlos ablesen. Die vier Messkanäle sind anhand von austauschbaren Modulen an die konkrete Aufgabe anpassbar. Durch die LogR-Technologie können Sie mit Hilfe des Glaskolbens fast jeder pH-Elektrode gleichzeitig pH-Wert und Temperatur messen. Protokollieren Sie bis zu 2000 Datensätze mit Zeit-/Datumsstempel und senden Sie Kalibrierungs- und Datenprotokolle problemlos über USB oder RS-232 an einen Drucker oder Computer.
Mit den Thermo Scientific Orion Versa Star Pro Tischmessgeräten bewältigen Sie bequem die anspruchsvollsten Anwendungen. Dank der umfangreichen Produktmerkmale und Funktionen können Sie Ihr Messgerät optimal konfigurieren und es somit an wechselnde Anforderungen anpassen. Orion Versa Star Pro Tischmessgeräte verfügen über austauschbare Messmodule, durch die mehrere Anwender vier separate Kanäle anpassen können, um ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen. Lesen Sie Messwerte leicht von der beeindruckenden Farbanzeige mit einstellbarer Textgröße ab. Dank der Bildschirmanweisungen, die in verschiedenen Landessprachen verfügbar sind, müssen Sie bei der Kalibrierung und Einstellung des Messgeräts keine Mutmaßungen mehr anstellen. Mit dem Ziffernblock lassen sich Daten schnell und einfach eingeben.
  • Durch die Messbeständigkeitsanzeige auf dem Bildschirm wissen Sie genau, wann Ihre Messungen fertig sind
  • Das Messgerät verfügt über wählbare Lesemodi – Auto-Read speichert den stabilen Messwert, Continuous zeigt sich ändernde Messwerte an, Timed zeichnet Daten in bestimmten Intervallen auf und Single-Shot speichert einen Messwert, sobald eine bestimmte Wartezeit erreicht ist
  • Durch akustische Alarmsignale werden Sie automatisch benachrichtigt, wenn ein festgelegter Offset-Wert, die obere/untere Grenze eines Werts und das Zeitintervall für die Kalibrierung erreicht sind
  • Dank zehn passwortgeschützter Methoden pro Kanal können Sie Ihre bevorzugten Messeinstellungen einfach aufrufen, aktualisieren und wechseln
  • Einheitliches Vermischen der Lösungen mit bis zu zwei vom Messgerät gesteuerten Rührsonden, die sich leicht positionieren lassen und schnell zwischen den Proben gespült werden können
  • Das Datenprotokoll sowie das Datum/die Uhrzeit erfassen bis zu 2000 Messsätze mit einer optionalen Elektroden-, Proben- und Kontoidentifizierung
  • Das Kalibrierungsprotokoll speichert die letzten 10 Kalibrierungen pro Parameter mit einer grafischen Darstellung für Mehrpunkt-pH- und ISE-Kalibrierungen
  • Die Anzeige des aktiven Kalibrierungsprotokolls gewährleistet die Messintegrität, während Sie die Messwerte nehmen
  • Die Daten und Einstellungen bleiben dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers selbst bei Stromausfall erhalten
  • Das Messgerät ermöglicht die Übertragung der Daten an einen Computer über eine USB- oder RS232-Verbindung
  • Das Gehäuse der Schutzklasse IP54 ist resistent gegen Staub und Spritzer und kann an der Wand angebracht werden, wenn der Platz auf dem Tisch knapp ist
  • Die Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A
  • 3 Jahre Austauschgarantie
Dazu gehört das Orion Versa Star pH-/LogR-Messmodul:
  • pH-, mV-, relativer mV- oder ORP-Wertmessungen sowie Temperaturmessung mithilfe der LogR-Technologie, der ATC-Sonde oder durch manuelle Eingabe
  • Die LogR-Technologie nutzt den Glaskolben der meisten pH-Elektroden, um sowohl den pH-Wert als auch die Temperatur an derselben Stelle zu messen — ideal für kleine Mengen an Proben und Proben, die schwer zu reinigen sind
  • Nehmen Sie mithilfe der automatischen Erkennung von NIST-, DIN-konformen oder anwenderdefinierten Puffern pH-Kalibrierungen mit bis zu sechs Punkten vor, wobei Sie auch anwenderdefinierte Puffer-Werte manuell eingeben können
  • Dank der Bearbeitungsmöglichkeiten der Kalibrierung können einzelne Punkte ohne vollständige Rekalibrierung festgelegt werden
  • Passen Sie Messungen an, um den Kalibrierungsverlauf und den Zustand der pH-Elektroden zu sehen oder vereinfachen Sie sie, um extra große pH-Messwerte anzuzeigen
Systemzugriffsfunktion
Orion Versa Star Pro Messgeräte bieten eine Systemzugriffsfunktion, die Datenintegrität gewährleistet, indem sie einen unerwünschten Zugriff auf verschiedene Gerätefunktionen wie Datums-/Uhrzeiteinstellung, Datenprotokoll und Kalibrierungsprotokoll verhindert. Die Systemzugriffsfunktion kann ganz einfach ein- oder ausgeschaltet werden, wenn sich die Anforderungen Ihres Labors ändern. Dies sorgt für ultimative Flexibilität in Bedienung und Anwenderfreundlichkeit. Wenn die Systemzugriffsfunktion aktiviert ist, können ein Systemadministrator und bis zu zehn Benutzerkonten mit benutzerdefinierbarem Zugriff auf Geräteeinstellungen, Messeinstellungen, Kalibrierungen und Protokolle zugewiesen werden. Verwenden Sie den Kennwortschutz, um ausgewählte Gerätefunktionen zu sichern, und machen Sie andere Funktionen für alle Benutzer zugänglich. Mit der Systemzugriffsfunktion können Sie den Zugriff auf das Messgerät an Ihre speziellen Sicherheits- und Datenberichterstattungsanforderungen anpassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Orion Versa Star Pro Tischmessgerät mit pH/LogR/mV-Modul und Ständer
Enthält Versa Star Pro Messgerät, VSTAR-LR pH/LogR-Modul, Elektrodenständer, Universal-Netzadapter, Dokumentations-CD, gedruckte Kurzanleitung, PC-Schnittstellenkabel und Prüfzertifikat für das Messgerät
Genauigkeit (Temperatur) ±0,1 °C
Genauigkeit (mV) ±0,2 oder ±0,05 %, der jeweils größere Wert
Genauigkeit (pH) ±0,002
Angaben zur Datenverwaltung Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer
Ausgänge USB, RS232
Measurement Modes pH-Wert mit LogR-Temperatur, mV, rel. mV oder ORP mit Temperaturmessungen, mV, Relative mV, ORP with Temperature
Kalibrierung Modifizierbare pH-Kalibrierpunkte, rel. mV, ORP, LogR-Temperatur und Temperatur
Bereich (pH) -2 bis 20
Auflösung (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Bereich (mV) ± 2000,0
Bereich (ORP) ±2000,0mV
Auflösung (mV) 0.1 mV
Calibration Points 1 bis 6
Temperaturbereich (metrisch) -5 °C bis +105 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 22.0 bis 221.0 °F
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Temperaturwahl Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde, automatisch mit pH-Elektrode im LogR-Modus
Temperaturfühlerkalibrierung 1 Messwert-Temperaturabgleich/-kalibrierung, 3-Punkt LogR/Temperaturkalibrierung
Displaytyp LCD, Farbgrafik mit anwenderspezifischen Optionen
Backlight Option Ja
Hauptspeicher Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen
Datenpunkte 2000 Messwerte mit Datum und Uhrzeit
Art der Protokollfunktion Automatisch mit Auto-Read-, Zeitmodus- und Einzelbildmodus; manuell
Alarmausgang Sollwert-Alarm, Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung
Eingänge BNC-Anschluss (pH- oder ORP-Elektrode), US-Standardanschluss (Referenzelektrode), 8-poliger MiniDIN-Anschluss (ATC-Temperatursonde), 2 Eingänge für Rührer (Rührersonde)
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A
IP-Schutzart IP-54
Netzteil Universalnetzteil, 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (Kat.- Nr. STARA-PWR)
Abmessungen (L x B x H) 28 cm x 24 cm x 10 cm (11 in. x 9.5 in. X 3.9 in.), mit Modulen ≤ 2 cm (0.8 in.) L & H
Gewicht (metrisch) 1,2 kg, Module jeweils zusätzlich 0,2 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 2,5 lbs., pro Modul kommen 0,5 lbs. hinzu
Gewährleistung 3 Jahre Garantie auf Messgerät und Module
Tastenfeld Numerisch mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff
Verfahren 10 pro Kanal
Versorgungsspannung DC-Eingang: 9 VDC, 1 A
Stromversorgung Universalnetzteil (Wechselstrom, im Lieferumfang enthalten)
Sondentyp pH-Elektrode, ORP-Elektrode, Halbzellen-Referenzelektrode, ATC-Temperatursonde, Rührersonde (separat zu erwerben)
Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch
Bereich (relative mV) ± 2000.0 mV
Bereich relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 85%, nicht kondensierend
Isopotentialpunkt 7.000 pH (einstellbar)
Stabilität Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur)
Betriebstemperatur (metrisch) 5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur)
Kanäle 4 - anpassbar mit Modulen
Typ Messgerät