Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ DO-Tischmessgerät
Das Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ Messgerät mit DO-/RDO-Modul für gelösten Sauerstoff (optisch/polarografisch) und Temperatur liefert erstklassige Leistung und Flexibilität
Marke: Thermo Scientific™ VSTAR32
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ Tischmessgerät mit einem Modul für gelösten Sauerstoff/RDO-Modul liefert höchste Präzision, erstklassiges Leistungsverhalten und absolute Flexibilität. Bewältigen Sie die anspruchsvollsten Anwendungen für gelösten Sauerstoff und Temperatur. Lesen Sie die Messwerte leicht von der beeindruckenden Farbanzeige ab und passen Sie die vier Kanäle des Messgeräts mit austauschbaren Modulen an. Verwenden Sie eine RDO-optische oder polarografische DO-Sonde für Kalibrierungen mit wassergesättigter Luft, luftgesättigtem Wasser, einem anwenderdefinierten Wert (Winkler) oder dem Nullpunkt. Zeichnen Sie bis zu 2000 Messwertsätze mit Zeit-/Datumsstempel auf und übertragen Sie diese an einen Drucker oder Computer.
- Durch die Messbeständigkeitsanzeige auf dem Bildschirm wissen Sie genau, wann Ihre Messungen fertig sind
- Das Messgerät verfügt über wählbare Lesemodi – Auto-Read speichert den stabilen Messwert, Continuous zeigt sich ändernde Messwerte an, Timed zeichnet Daten in bestimmten Intervallen auf und Single-Shot speichert einen Messwert, sobald eine bestimmte Wartezeit erreicht ist.
- Durch akustische Alarmsignale werden Sie automatisch benachrichtigt, wenn ein festgelegter Offset-Wert, die obere/untere Grenze eines Werts und das Zeitintervall für die Kalibrierung erreicht sind.
- Dank zehn passwortgeschützter Methoden pro Kanal können Sie Ihre bevorzugten Messeinstellungen einfach aufrufen, aktualisieren und wechseln.
- Einheitliches Vermischen der Lösungen mit bis zu zwei vom Messgerät gesteuerten Rührsonden, die sich leicht positionieren lassen und schnell zwischen den Proben gespült werden können.
- Das Datenprotokoll sowie das Datum/die Uhrzeit erfassen bis zu 2000 Messsätze mit einer optionalen Elektroden-, Proben- und Kontoidentifizierung.
- Das Kalibrierungsprotokoll speichert die letzten 30 Kalibrierungen pro Parameter.
- Die Anzeige des aktiven Kalibrierungsprotokolls gewährleistet die Messintegrität, während Sie die Messwerte nehmen.
- Die Daten und Einstellungen bleiben dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers selbst bei Stromausfall erhalten.
- Das Messgerät ermöglicht die Übertragung der Daten an einen Computer über eine USB- oder RS232-Verbindung.
- Das Gehäuse der Schutzklasse IP54 ist resistent gegen Staub und Spritzer und kann an der Wand angebracht werden wenn der Platz auf dem Tisch knapp ist.
- Die Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A und drei Jahre Austauschgarantie.
- Damit messen Sie mithilfe der RDO-optischen oder der polarografischen DO-Sonden von Orion sowie der automatischen Sensorerkennung den gelösten Sauerstoff in Prozent Sättigung oder mg/l sowie die jeweilige Temperatur.
- Kalibrieren Sie gelösten Sauerstoff mithilfe von wassergesättigter Luft, luftgesättigtem Wasser, eines anwenderdefinierten Wertes (Winkler-Titration) oder des Nullpunktes.
- Gleichen Sie Messwerte für gelösten Sauerstoff mithilfe der ATC-Temperatur, der manuellen Salinitätseingabe und des integrierten Barometers für Luftdruckmessungen automatisch aus.
- Passen Sie Messungen an, um den Kalibrierungsverlauf anzuzeigen oder vereinfachen Sie sie, um extra große Messwerte für gelösten Sauerstoff anzuzeigen.
Systemzugriffsfunktion
Orion Versa Star Pro Messgeräte bieten eine Systemzugriffsfunktion, die Datenintegrität gewährleistet, indem sie einen unerwünschten Zugriff auf verschiedene Gerätefunktionen wie Datums-/Uhrzeiteinstellung, Datenprotokoll und Kalibrierungsprotokoll verhindert. Die Systemzugriffsfunktion kann ganz einfach ein- oder ausgeschaltet werden, wenn sich die Anforderungen Ihres Labors ändern. Dies sorgt für ultimative Flexibilität in Bedienung und Anwenderfreundlichkeit. Wenn die Systemzugriffsfunktion aktiviert ist, können ein Systemadministrator und bis zu zehn Benutzerkonten mit benutzerdefinierbarem Zugriff auf Geräteeinstellungen, Messeinstellungen, Kalibrierungen und Protokolle zugewiesen werden. Verwenden Sie den Kennwortschutz, um ausgewählte Gerätefunktionen zu sichern, und machen Sie andere Funktionen für alle Benutzer zugänglich. Mit der Systemzugriffsfunktion können Sie den Zugriff auf das Messgerät an Ihre speziellen Sicherheits- und Datenberichterstattungsanforderungen anpassen.
Spezifikation
Orion Versa Star Pro Tischmessgeräte-Kit mit RDO/DO-Modul, polarografischem DO-Sensor, Wartungskit und Stativ | |
400 bis 850 mmHg, automatische Verwendung des integrierten Barometers oder manuelle Eingabe | |
Gelöster Sauerstoff in % Sättigung oder mg/l mit Temperatur und Luftdruck, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature and Barometric Pressure) | |
0,00 bis 90,00 mg/l | |
0,01, 0,1 mg/l | |
400 bis 850 mmHg | |
-5,0°bis +105,0 °C | |
±0,1 °C | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
Ja | |
2000 mit Datum und Uhrzeit | |
Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer | |
9-poliger MiniDIN-Anschluss (RDO-optischer oder polarografischer DO-Sensor mit integrierter Temperaturmessung), zwei Eingänge für Rührer (Rührersonde) | |
IP-54 | |
28 cm x 24 cm x 10 cm (11 in. x 9,5 in. x 3,9 in.), mit Modulen zusätzlich ≤ 2 cm (0,8 in.) L & H | |
2,5 lbs., pro Modul kommen 0,5 lbs. hinzu | |
3 Jahre Garantie auf Messgerät und Module | |
Numerisch mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff | |
± 0,1 mg/l bis zu 8 mg/l, ± 0,2 mg/l von 8 bis 20 mg/l, ± 10% des Messwerts bis zu 50 mg/l | |
10 pro Kanal | |
0,1, 1 % Sättigung | |
± 2 % Sättigung oder ± 2 % des Messwerts, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
DC-Eingang: 9 VDC, 1 A | |
Gehäuse 0.1mmHg | |
4 - anpassbar mit Modulen | |
0,0 bis 45,0 ppt, automatische Korrektur durch manuelle Eingabe des Salinitätseintrags der Probe | |
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur) | |
±6 mmHg |
Versa Star Pro meter, VSTAR-RD RDO/DO module, 083005MD Orion polarographic dissolved oxygen sensor, 080513 DO maintenance kit, BOD adapter/funnel/stirrer, electrode stand, universal power adapter, literature CD, printed quick start guide, computer interface cable and meter test certificate | |
USB (2), RS 232 | |
Optische oder polarographische RDO-Sonde für gelösten Sauerstoff | |
0,0 bis 600,0 % Sättigung | |
± 0,2 mg/l oder ± 2 % des Messwerts (der jeweils größere Wert) | |
Wassergesättigte Luft, luftgesättigtes Wasser, manuell (Winkler-Titration), Nullpunkt | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
automatisch (mit ATC-Sonde); | |
Farbgrafikdisplay mit benutzerdefinierbaren Optionen | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen | |
Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read-, zeitgesteuerten und Einzelbildmodus sowie manuelle Datenprotokollierung mit | |
Sollwert-Alarm, Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
Universalnetzteil, 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (Kat.- Nr. STARA-PWR) | |
1,2 kg, Module jeweils zusätzlich 0,2 kg | |
5 bis 85 %, nicht kondensierend | |
0,0 bis 600,0 % Sättigung | |
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch | |
0,00 bis 50,00 mg/l | |
± 2 % Sättigung ≤ 200 % Sättigung, ± 10 % Sättigung > 200 % Sättigung | |
0,0 bis 500,0 % Sättigung | |
0,1, 1 % Sättigung | |
Universalnetzteil (Wechselstrom, im Lieferumfang enthalten) | |
Optische RDO-Sonde für gelösten Sauerstoff, polarographische Sonde für gelösten Sauerstoff, Rührersonde (mit polarographischem 083005MD Orion DO-Sensor) | |
0,01, 0,1 mg/l | |
Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.