Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR™ Leitfähigkeitsmodul
Erweitern Sie Ihr Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR™ Messgerät um Leitfähigkeits-, TDS-, Salinitäts- oder Widerstandsmessfunktionen.
Marke: Thermo Scientific™ VSTAR-CND
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR™ Leitfähigkeitsmodul erweitert Ihr Messgerät um Leitfähigkeits-, TDS-, Salinitäts- oder Widerstandsmessfunktionen. Dieses Modul bietet eine Auswahl an praktischen Kennlinien für Salinität oder natürliches Meerwasser für Salinitätsmesswerte sowie auswählbare Referenzmesstemperaturen von 5 °, 10 °, 15 °, 20 ° oder 25 °C mit linearen, nichtlinearen, nLFu- oder EP-Kennlinienoptionen für Leitfähigkeitsmessungen.
Merkmale:
- Die Bedienerführung mit einfachen Befehlen und updatefähigen Softkeys sorgt für eine leichte Auswahl
- Die mehrsprachige Schnittstelle unterstützt Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Chinesisch
- Im nichtflüchtigen Speicher können bis zu 2.000 Datenwerte mit Datum und Uhrzeit gespeichert werden.
- Zwei USB- und RS232-Schnittstellen gewährleisten eine einfache Datenübertragung und Aktualisierung der Software des Messgeräts
- Software für die Datenanalyse für die Übertragung von gespeicherten Ergebnisse oder Anzeigen von Messwerten in Echtzeit
- Direktsteuerung der beiden Orion Star™ Rührersonden (096019, separat erhältlich) zum Mischen von Proben ohne Rührplatte
- Der Elektrodenarm und eine neu entwickelte Sondenhalterung machen die Einführung und Platzierung der Sonden in den Proben leichter
- Universalnetzteil, das mit fast jeder Stromquelle funktioniert
- Das Gehäuse der Schutzklasse IP54 schützt vor Spritzwasser
- 3 Jahre Austauschgarantie für das Messgerät
Spezifikation
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle > 3 μS; 0,5 % des Messwerts ± 0,01 μS ≤ 3 μS | |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle | |
± 0,1 ppt | |
Leitfähigkeit mit bearbeitbaren Kalibrierpunkten und Temperatur | |
Max. 6 | |
Orion VERSA STAR Leitfähigkeit-/TDS-/Widerstands-/Salinitäts-/Temperaturmodul | |
12 x 3 x 9,5 cm (4,7 x 1,2 x 3,8 in.) | |
Versa Star Leitfähigkeitsmodul und gedruckte Kurzanleitung | |
Leitfähigkeit, TDS, Salinität oder Widerstand mit Temperatur | |
Orion VERSA STAR Leitfähigkeit-/TDS-/Widerstands-/Salinitäts-/Temperaturmodul | |
0,001 µS/cm bis 3.000 mS/cm | |
0,01 bis 80,0 ppt NaCl-Äquivalent, 0,01 bis 42 ppt praktische Salinität | |
Min. 0,001 μS, automatische Messbereichswahl mit bis zu 4 Dezimalstellen | |
1 Ohm oder 0,1 MOhm, automatische Messbereichsauswahl | |
Praktische Salinität (psu) oder für natürliches Meerwasser (ppt) | |
Linear, nLFn (nichtlineares Reinstwasser), nLFu (nichtlineares, entgastes Reinstwasser), EP (Aus, mit Warnung) oder aus | |
41 °F bis 113 °F | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
5, 10, 15, 20 und 25 °C | |
0,5 lb. | |
0,2 kg |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle | |
±0,1 °C | |
Sollwert-Alarm, Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung | |
0,001 bis 199,9 | |
2- oder 4-Zellen-Leitfähigkeitssensoren mit integrierter Temperaturmessung | |
Leitfähigkeitsmessmodul | |
8-polig Mini-DIN (Leitfähigkeit mit Temperaturfühler) | |
IP-54 | |
10 pro Kanal mit Kennwortschutz | |
Leitfähigkeitssensor (separat erhältlich) | |
2 Ohm bis 100 MOhm | |
0 bis 200 ppt | |
5 bis 85 %, nicht kondensierend | |
Min. 0,01 psu oder 0,01 ppt, automatische Messbereichsauswahl | |
Min. 0,001 ppm, automatische Messbereichsauswahl mit bis zu 4 Dezimalstellen | |
Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung | |
Linear (0,02 bis 9,99) | |
-5 bis +105°C | |
5 bis 45 °C | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde | |
3 Jahre Austauschgarantie für das Messgerät |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
16Stunden
10Minuten
52Sekunden
30 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
91Stunden
10Minuten
52Sekunden
30Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%