Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Gesamtalkalinität-Testkit
Artikelnummer. 11752747
Click to view available options
Menge:
475mL.
4 x 475 l
Typ:
Gesamtalkalität-Testkit
Nachfüllpackung für Alkalinitätstests mit Standard-/Kontrollfunktion für Gesamtalkalität-Testsatz
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 11752747
Marke: Thermo Scientific™ 700012
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit diesem Gesamtalkalinität-Testkit, das einen zweistufigen Messvorgang liefert, sparen Sie Zeit, da keine zusätzlichen Ausrüstungen eingerichtet und keine zusätzlichen Titrationen und Berechnungen durchgeführt werden müssen.
Spart Zeit, da keine zusätzlichen Ausrüstungen eingerichtet und keine zusätzlichen Titrationen und Berechnungen durchgeführt werden müssen Das Thermo Scientific™ Orion™ Gesamtalkalinität-Testkit liefert einen zweistufigen Messvorgang für die Gesamtalkalinität und den pH-Wert durch eine pH-Elektrode.
Eigenschaften:
  • Direktes Ablesen der Gesamtalkalinität von 0 bis 200 ppm als CaCO3, aus der beigefügten pH-Umwandlungstabelle
  • Keine Störungen durch Farben oder Trübung
Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 x 475 ml-Flasche Alkalinitätsreagenz (700011)
  • 1 x 475 ml-Flasche Alkalinitäts-Standard-/Kontrolllösung (700012)
  • Umrechnungstabelle für Gesamtalkalinität
  • Applikationsanweisung Nr. 517 „Total Alkalinity in Natural Waters“
Hinweis:
Die nachfolgende Artikelnummer wurde aufgrund einer kürzlich durchgeführten Systemnachrüstung geändert.
Alte Artikelnummer: 700011
Neue Artikelnummer: 700011-WA
Bitte verwenden Sie bei der Aufgabe einer Bestellung oder der Anfrage eines Angebots die neuen Artikelnummern. Die alten und neuen Artikelnummern sind in den Analysezertifikats- und Sicherheitsdatenblätterdateien austauschbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
pH-Bereich 5,5 bis 8,5
Format Flüssig
Zur Verwendung mit (Geräte) Gesamtalkalität-Testkit
Verpackung Flasche
Menge 475mL.
Typ Nachfüllpackung für Alkalinitätstests mit Standard-/Kontrollfunktion für Gesamtalkalität-Testsatz
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.