Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodenstativ mit Ausschwingarm
Mit diesem Elektrodenhalter bewegen Sie Elektroden schnell zwischen Proben. Er kann um volle 360° geschwenkt werden, und das Kabelführungssystem erhöht den Komfort und die Sicherheit.
Marke:  Thermo Scientific™ 090043
Artikelnummer. 15977115
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodenhalter bewegen Sie Elektroden schnell zwischen Proben. Er kann um volle 360° geschwenkt werden, und das Kabelführungssystem erhöht den Komfort und die Sicherheit.
  • Halter für vier Elektroden mit einem Durchmesser von 12 mm und einer Elektrode mit einem Durchmesser von 16 mm.
  • Aluminiumarme gewährleisten Stabilität und Robustheit
  • Arme und Sockel sind zum besseren Korrosionsschutz pulverbeschichtet
  • Gegengewichtsfedern befinden sich im Arm, wodurch sie vor Spritzern geschützt sind
  • Der Kopf kann vertikal 3 Elektroden (max. 12 mm Durchmesser) aufnehmen
  • 2 zusätzliche Steckplätze können Elektroden (max. 12 mm Durchmesser) im Winkel von 10° aufnehmen
  • Einstellbarer 140 mm-Sockel (5,5 in.) mit gepolsterter Unterseite zum Schutz von Arbeitsoberflächen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orion Schwingarm-Stativ mit Elektrodenhalter
Elektrodenstativ/Halterung
Standard-Elektrodenhalter (fünf Halter mit einem Durchmesser von 12 mm), Metallständer mit Kabelführungssystem und schwerem Montagesockel
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.