Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A325 Tragbares Multiparametermessgerät für pH-Wert/Leitfähigkeit
BIOPHARMA
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A325 Tragbaren pH-/Leitfähigkeits-Messgerät für eine hohe Leistung bei anspruchsvollen Tests im Außenbereich können Sie den pH-Wert, die Leitfähigkeit und die Temperatur präzise messen
Marke:  Thermo Scientific™ STARA3255
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11681479
  • 1809.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A325 tragbaren pH- und Leitfähigkeitsmessgerät erhalten Sie überall dort, wo Sie es brauchen, hohe Präzision und erstklassiges Leistungsverhalten. Das Messgerät ist für eine Vielzahl von pH-, mV-, ORP-, Leitfähigkeits-, TDS(Total Dissolved Solids)-, Salinitäts-, Widerstands- und Temperaturmessungen bei Außenanwendungen geeignet. Dank des wasserdichten Messgeräts mit einem Gehäuse der Schutzart IP67 können Sie Proben selbst unter schwierigsten Bedingungen beurteilen. Anhand der zwei Kanäle können Sie den pH-Wert und die Leitfähigkeit gleichzeitig messen oder sich beide Kanäle einzeln anzeigen lassen. Zeichnen Sie bis zu 5000 Messwertsätze mit Zeit-/Datumsstempel auf und übertragen Sie Protokolle an einen Drucker oder Computer.
Mit unserer Premiumlinie tragbarer Messgeräte können Sie direkt an der Quelle messen. Das Thermo Scientific Orion Star A325 Tragbare pH-/Leitfähigkeitsmessgerät verfügt über einen informativen Bildschirm und ermöglicht eine anwenderfreundliche Bedienung. Mit dem robusten, wasserdichten tragbaren Messgerät können Sie alle Elemente bewältigen. Die Orion Star A325 Tragbaren pH-/Leitfähigkeitsmessgeräte sind einfach anzuwendende, zuverlässige Messgeräte für den Außenbereich mit erweiterten Produktmerkmalen und Funktionen. Sie verfügen über ein 5.000-Punkte-Datenprotokoll mit optionaler Proben- und Anwenderidentifizierung, eine Kalibrierung und Alarmsignale, die Sie benachrichtigen, wenn die obere/untere Grenze eines Werts erreicht ist, sowie passwortgeschützte Messmethoden.
  • Vereint den Komfort mit den Vorteilen eines pH-Wert/Leitfähigkeitsmessgeräts in einem einzigen anwenderfreundlichen System
  • Messen Sie den pH-, mV-, relativen mV- oder ORP-Wert sowie die Temperatur auf Kanal Eins und die Leifähigkeit, den TDS-Wert, die Salinität oder den Widerstand sowie die Temperatur auf Kanal Zwei
  • Lassen Sie sich einzelne Messungen im Vollbildmodus anzeigen oder schalten Sie schnell auf die geteilte Bildschirmanzeige um, um sich zwei Messungen zur gleichen Zeit anzeigen zu lassen
  • Nehmen Sie mithilfe der automatischen Erkennung von NIST- oder DIN-konformen Puffern pH-Kalibrierungen mit bis zu fünf Punkten vor, wobei Sie auch anwenderdefinierte Puffer-Werte manuell eingeben können
  • Nehmen Sie Leitfähigkeitskalibrierungen mit bis zu fünf Punkten vor
  • Dank der Bearbeitungsmöglichkeiten der Kalibrierung können einzelne Punkte ohne vollständige Rekalibrierung festgelegt werden
  • Automatisch umschaltbare Leitfähigkeitswerte bieten im gesamten Messbereich konsistente Messwerte, ohne dass eine Rekalibrierung notwendig ist
  • Setzen Sie lineare, nicht lineare, EP (USP)- oder Temperaturausgleiche ohne Leitfähigkeit mit Referenztemperaturen von 5, 10, 15, 20 oder 25 °C ein.
  • Die informative, leicht ablesbare Bildschirmanzeige mit Hintergrundbeleuchtung und eindeutigen Bildschirmanweisungen erleichtert die Bedienung
  • Erfassung wichtiger Messwerte mit einer Messbeständigkeitsanzeige und wählbaren Lesemodi — Auto-Read speichert den dauerhaften Messwert, Continuous zeigt die Messwerte, die sich durch die Speicheroption ändern, und Timed zeichnet Daten in festgelegten Intervallen auf
  • Das Datenprotokoll mit Datum und Uhrzeit erfasst bis zu 5000 Messsätze mit einer optionalen Proben- und Anwenderidentifizierung
  • Das Kalibrierungsprotokoll speichert die letzten zehn Kalibrierungen
  • Ihre Daten und Einstellungen sind dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers selbst bei Stromausfall geschützt
  • Die Orion Star Com Software erleichtert die Übertragung der Daten an einen Computer über eine USB- oder RS232-Verbindung
  • Flexible Energieversorgung durch AA-Batterien oder optionales Universalnetzteil
  • Das Gehäuse der Schutzklasse IP67 ist wasserdicht und somit auch beim Einsatz in rauen Außenbereichen sicher geschützt
  • Die Messgeräte-Kits verfügen über ein Hartschalengehäuse und Schutzhülsen für die Elektrodenhalter, einen verstellbaren Handgelenk-/Tragegurt sowie ein integriertes Messgerätestativ
  • Alle Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A
  • 3 Jahre Austauschgarantie
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Universalnetzteil 50 bis 60 Hz, 100 bis 240 V AC (separat erhältlich, Kat.-1010003)
0,5 % des Messwerts ±1 Stelle> 3 μS; 0,5 % des Messwerts ±0,01 μS ≤ 3 μS
±0,002
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle
Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung
800 h
pH mit Kalibrierbearbeitungsoption, relative mV (RmV), ORP, Leitfähigkeit mit Kalibrierbearbeitungsoption
Max. 5
0,001 bis 199,9cm-1
Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer
Orion Star A325 Tragbares Messgerät zur pH-/Leitfähigkeitsbestimmung, mit ROSS Ultra Triode pH/ATC-Elektrode mit wartungsarmen Gel, DuraProbe 4-Zellen-Leitfähigkeitssensor, Lösungen, Schutzhülse und Transportkoffer
LCD-Grafik, Hintergrundbeleuchtung
pH, mV, relative mV (RMV) oder ORP mit Temperatur; Leitfähigkeit, TDS, Salinität oder Widerstandsfähigkeit mit, mV, Relative mV, TDS, ORP with Temperature, Salinity, Conductivity, Resistivity with Temperature
±2000,0 mV
2 Ohm bis 100,0 Megaohm
0,001 bis 200,0 ppm
-5,0°bis +105,0 °C
BNC-Anschluss (pH- oder ORP-Elektrode), US-Standardanschluss (Referenzelektrode), 8-poliger MiniDIN-Anschluss (Leitfähigkeitssensor mit eingebauter Temperaturmessung oder ATC-Temperatursonde)
Umfangreich mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff
Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read- und zeitgesteuerten Messmodus sowie manuelle Datenprotokollierung im Modus für kontinuierliche Messung
10 pro Kanal mit Kennwortschutz
4 Batterien Typ AA (mitgeliefert) oder Universalnetzteil (separat erhältlich)
±2000,0 mV
Min. 0,001 μS, automatische Messbereichswahl mit bis zu 4 Dezimalstellen
1 Ohm oder 0,1 MOhm, automatische Messbereichsauswahl
Min. 0,001 ppm, automatische Messbereichsauswahl mit bis zu 4 Dezimalstellen
Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung
±0,1 °C
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur)
5, 10, 15, 20 und 25 °C
22,0 bis 221,0 °F
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde
24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 in x 3,9 in x 2,6 in)
0,5 kg
USB, RS232
± 0,2 mV oder 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle
Ja, auswählbar
4 AA (im Lieferumfang enthalten)
1 Messwert (Modus für rel. mV (RmV)), 1 Messwert (ORP-Modus)
1 bis 5
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A
5000 Messwerte mit Datum und Uhrzeit
2
IP 67
0,001 μS/cm bis 3000 mS/cm
-2,000 bis 20,000
0,06 bis 80,00 psu, 0,05 bis 42,00 ppt
0,1/0,01/0,001
Orion STAR A325 pH/conductivity portable meter; 8107UWMMD Orion ROSS Triode pH/ATC gel-filled electrode with 3m cable; 013010MD Orion DuraProbe conductivity cell with 3m cable; 910410 pH 4.01 buffer pouches, pack of 10; 910710 pH 7.00 buffer pouches, pack of 10; 911010 pH 10.01 buffer pouches, pack of 10; 01100710 conductivity standard pouches, 1413 uS; 911110 rinse solution, pack of 10; protective armor with electrode holder; hard carrying case and batteries
Gehäuse 7.000pH
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch über ein Software-Update verfügbar
Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen
Orion Star A325 Tragbares Messgerät für pH/mV/RmV/ORP/Leitfähigkeit/TDS/Salinität/Widerstand/Temperatur
±2000,0 mV
5 bis 85 %, nicht kondensierend
0,1mV
Min. 0,01 psu oder 0,01 ppt, automatische Messbereichsauswahl
Praktische Salinität (psu) oder für natürliches Meerwasser (ppt)
Linear (0,02 bis 9,99)
Linear, nLFn (nichtlineares Reinstwasser), nLFu (nichtlineares, entgastes Reinstwasser), EP (Aus, mit Warnung) oder aus
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur)
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes
0,1 °C, 0,1 °F
3 Jahre Messgerät
1,2 lb.