Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A324 Tragbares Multiparameter-Messgerät für pH/ISE
BIOPHARMA
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A324 Tragbaren pH-/ISE-Messgerät für anspruchsvolle Messungen im Außenbereich können Sie den pH-Wert, die Ionenkonzentration, den mV- und ORP-Wert sowie die Temperatur präzise überwachen
1135.65 € - 1417.05 €
Spezifikation
Ausgänge USB, RS232
Netzteil Universalnetzteil 50 bis 60 Hz, 100 bis 240 V AC (separat erhältlich, Kat.-1010003)
Genauigkeit (ISE) ± 0,2 mV oder ± 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist
Genauigkeit (mV) ± 0,2 mV oder 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist
Genauigkeit (pH) ±0,002
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
11651479
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
STARA3240
Orion Star A324 Tragbares pH/ISE-Messgerät Star A324 pH/ISE-Messgerät, 4 AA-Batterien, Dokumentations-CD, gedruckte Kurzanleitung, PC-Schnittstellenkabel und Prüfzertifikat des Messgeräts
1135.65 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11661479
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
STARA3245
Orion Star A324 Tragbares Messgerät zur pH/ISE-Bestimmung, mit ROSS Ultra-Triode pH/ATC-Elektrode (geringe Wartung), Lösungen, Schutzhülse und Transportkoffer Star A324 pH/ISE-Messgerät; 8107UWMMD Orion Ultra Triode Gel-gefüllte Epoxidschaft-pH/ATC-Elektrode, 3 m Kabel; Orion pH 4, 7, 10 Beutel je 10; 810001 Orion ROSS Elektrodenaufbewahrungslösung; 911110 Orion Spüllösungsbeutel; Schutzhülse mit Elektrodenhalter und Aufbewahrungshülle; Hartschalenkoffer; vier AA-Batterien (installiert); Gedruckte Kurzanleitung und Literatur-CD; USB-Computerkabel
1417.05 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A324 tragbaren pH- und ISE-Messgerät erhalten Sie überall dort, wo Sie es brauchen, hohe Präzision und erstklassige Leistung. Das Messgerät ist für eine Vielzahl von pH-, Ionenkonzentrations-, mV-, ORP- und Temperaturmessungen bei Außenanwendungen geeignet. Dank des wasserdichten Messgeräts mit einem Gehäuse der Schutzart IP67 können Sie Proben selbst unter schwierigsten Bedingungen beurteilen. Nehmen Sie pH- und ISE-Kalibrierungen mit bis zu fünf Punkten vor, zeichnen Sie bis zu 5000 Messwertsätze mit Zeit-/Datumsstempel auf und übertragen Sie die Kalibrierungs- und Datenprotokolle mit der Orion™ Star Com Software, die Sie kostenlos herunterladen können, über USB oder RS232 an einen Drucker oder Computer.
Mit unserer Premiumlinie tragbarer Messgeräte können Sie direkt an der Quelle messen. Das Thermo Scientific Orion Star A324 Tragbare pH-/ISE-Messgerät verfügt über einen informativen Bildschirm und ermöglicht eine anwenderfreundliche Bedienung. Mit dem robusten, wasserdichten tragbaren Messgerät können Sie alle Elemente bewältigen. Die Orion Star A324 Tragbaren pH-/ISE-Messgeräte sind einfach anwendbare, zuverlässige Messgeräte für den Außenbereich mit erweiterten Produktmerkmalen und Funktionen. Sie verfügen über ein 5.000-Punkte-Datenprotokoll mit optionaler Proben- und Anwenderidentifizierung, eine Kalibrierung und Alarmsignale, die Sie benachrichtigen, wenn die obere/untere Grenze eines Werts erreicht ist, sowie passwortgeschützte Messmethoden. 
  • Messen Sie den pH-Wert, die Ionenkonzentration, den mV-, relativen mV- und ORP-Wert sowie die jeweilige Temperatur
  • Nehmen Sie mithilfe der automatischen Erkennung von NIST- oder DIN-konformen Puffern pH-Kalibrierungen mit bis zu fünf Punkten vor, wobei Sie auch anwenderdefinierte Puffer-Werte manuell eingeben können
  • Nehmen ISE-Kalibrierungen (Ionenselektive Elektroden) mit bis zu fünf Punkten vor und wählen Sie zwischen ppm, M, mg/l, % oder ppb, wobei Sie nicht unbedingt einen Wert auswählen müssen
  • Dank der Bearbeitungsmöglichkeiten der Kalibrierung können einzelne Punkte ohne vollständige Rekalibrierung festgelegt werden
  • Erweiterte ISE-Funktionen sind z. B. eine nicht lineare Auto-Blank- und eine Stabilitätsfunktion für niedrige Bereiche
  • Wählen Sie aus einer Vielzahl von ionenselektiven Orion-Elektroden für die Konzentrationsmessung von Ammoniak, Ammonium, Bromid, Kadmium, Kalzium, Kohlendioxid, Chlorid, Chlor, Kupferverbindungen, Zyanid, Fluorid, Fluoroborat, Jodid, Blei, Nitrat, Kaliumchlorid, Silber, Natrium, Tensid, Thiocyanat u.a. 
  • Die informative, leicht ablesbare Bildschirmanzeige mit Hintergrundbeleuchtung und eindeutigen Bildschirmanweisungen erleichtert die Bedienung
  • Erfassen Sie wichtige Messwerte mit einer Messbeständigkeitsanzeige und wählbaren Lesemodi – Auto-Read speichert den dauerhaften Messwert, Continuous zeigt die Messwerte, die sich durch die Speicheroption ändern, und Timed zeichnet Daten in festgelegten Intervallen auf
  • Das Datenprotokoll mit Datum und Uhrzeit erfasst bis zu 5.000 Messsätze mit einer optionalen Proben- und Anwenderidentifizierung
  • Das Kalibrierungsprotokoll speichert die letzten zehn Kalibrierungen
  • Ihre Daten und Einstellungen sind dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers selbst bei Stromausfall geschützt
  • Die Orion Star Com Software ermöglicht die Übertragung der Daten an einen Computer über eine USB- oder RS232-Verbindung
  • Flexible Energieversorgung durch AA-Batterien oder optionales Universalnetzteil 
  • Das Gehäuse der Schutzklasse IP67 ist wasserdicht und somit auch beim Einsatz in rauen Außenbereichen sicher geschützt 
  • Die Messgeräte-Kits verfügen über ein Hartschalengehäuse und Schutzhülsen für die Elektrodenhalter, einen verstellbaren Handgelenk-/Tragegurt sowie ein integriertes Messgerätestativ 
  • Alle Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A und drei Jahre Austauschgarantie
Haftungsausschluss für die Einschränkung auf interne Forschungsarbeiten: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Spezifikation
Spezifikation
USB, RS232
± 0,2 mV oder ± 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist
±0,002
Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung
800 h
pH mit Kalibrierbearbeitungsoption, Ionenkonzentration (ISE) mit Kalibrierbearbeitungsoption, relativ
1 bis 5
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A
5000 Messwerte mit Datum und Uhrzeit
LCD-Grafik, Hintergrundbeleuchtung
pH, mV, rel. mV (RmV) oder ORP mit Temperatur, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature
-2,000 bis 20,000
0,1/0,01/0,001
BNC (pH-, ORP- oder Ionen-selektive Elektrode), Stiftspitze (Referenzelektrode), 8-poliger MiniDIN (ATC-Temperatursonde)
Umfangreich mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff
Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read- und zeitgesteuerten Messmodus sowie manuelle Datenprotokollierung im Modus für kontinuierliche Messung
10 pro Kanal mit Kennwortschutz
4 Batterien Typ AA (mitgeliefert) oder Universalnetzteil (separat erhältlich)
±2000.0 mV
5 bis 85 %, nicht kondensierend
Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur)
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes
0,1 °C, 0,1 °F
3 Jahre Messgerät
1,2 lb.
Universalnetzteil 50 bis 60 Hz, 100 bis 240 V AC (separat erhältlich, Kat.-1010003)
± 0,2 mV oder 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist
Segmentierte (Punkt-zu-Punkt-)Neigung, nicht linear auswählbare automatische Blindprobe, Stabilisierung im niedrigen Konzentrationsbereich
Ja, auswählbar
4 AA (im Lieferumfang enthalten)
1 Messwert (Modus für rel. mV (RmV)), 1 Messwert (ORP-Modus)
1 bis 5
Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer
1
IP 67
±2000,0 mV
Mindestens 0,0001, 1 bis 3 signifikante Stellen (vom Benutzer wählbar)
-5,0°bis +105,0 °C
Gehäuse 7.000pH
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch über ein Software-Update verfügbar
Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen
Orion Star A324 Tragbares Messgerät zur Messung von pH/ISE/mV/RmV/ORP/Temperatur
0,0001 bis 19900 mit wählbaren Einheiten von ppm, Molar, mg/l, %, ppb oder keiner
±2000.0 mV
0,1mV
±0,1 °C
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur)
22,0 bis 221,0 °F
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde
24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 in x 3,9 in x 2,6 in)
0,5 kg