Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A323 Tragbares Messgerät für gelösten Sauerstoff
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4529340
Click to view available options
Sondentyp:
Optische RDO-Sonde für gelösten Sauerstoff, polarographische Sonde für gelösten Sauerstoff (mit optischem 087010MD Orion DO-Sensor)
Optische RDO-Sonde für gelösten Sauerstoff, polarographische Sonde für gelösten Sauerstoff (separat erhältlich)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11631479
Marke: Thermo Scientific™ STARA3230
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A323 Tragbaren RDO-/DO-Messgerät für anspruchsvolle Tests im Außenbereich können Sie den gelösten Sauerstoff (optisch/polarografisch) und die Temperatur präzise überwachen
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A323 tragbaren Messgerät für gelösten Sauerstoff und RDO erhalten Sie überall dort, wo Sie es brauchen, hohe Präzision und erstklassige Leistung. Das Messgerät ist für eine Vielzahl von Temperaturmessungen und Tests auf gelösten Sauerstoff bei Außenanwendungen geeignet. Dank des wasserdichten Messgeräts mit einem Gehäuse der Schutzart IP67 können Sie Proben selbst unter schwierigsten Bedingungen beurteilen. Verwenden Sie eine RDO-optische oder polarografische DO-Sonde für Kalibrierungen mit wassergesättigter Luft, luftgesättigtem Wasser, einem anwenderdefinierten Wert (Winkler) oder dem Nullpunkt. Zeichnen Sie bis zu 5000 Messwertsätze mit Zeit-/Datumsstempel auf und übertragen Sie Protokolle einfach an einen Drucker oder Computer.
Mit unserer Premiumlinie tragbarer Messgeräte können Sie direkt an der Quelle messen. Das Thermo Scientific Orion Star A323 Tragbare RDO-/DO-Messgerät verfügt über einen informativen Bildschirm und ermöglicht eine anwenderfreundliche Bedienung. Mit dem robusten, wasserdichten tragbaren Messgerät können Sie alle Elemente bewältigen. Die tragbaren Orion Star A323 RDO-/DO-Messgeräte sind einfach anwendbare, zuverlässige Messgeräte für den Außenbereich mit erweiterten Produktmerkmalen und Funktionen. Sie verfügen über ein 5.000-Punkte-Datenprotokoll mit optionaler Proben- und Anwenderidentifizierung, eine Kalibrierung und Alarmsignale, die Sie benachrichtigen, wenn die obere/untere Grenze eines Werts erreicht ist, sowie passwortgeschützte Messmethoden.
  • Messen Sie mithilfe der RDO-optischen oder polarografischen Orion DO-Sonden den gelösten Sauerstoff in Prozent Sättigung oder mg/l sowie die jeweilige Temperatur
  • Kalibrieren Sie gelösten Sauerstoff mithilfe von wassergesättigter Luft, luftgesättigtem Wasser, eines anwenderdefinierten Wertes (Winkler-Titration) oder des Nullpunktes
  • Gleichen Sie Messwerte für gelösten Sauerstoff mithilfe der ATC-Temperatur, der manuellen Salinitätseingabe und des integrierten Barometers für Luftdruckmessungen automatisch aus
  • Die informative, leicht ablesbare Bildschirmanzeige mit Hintergrundbeleuchtung und eindeutigen Bildschirmanweisungen erleichtert die Bedienung
  • Erfassung wichtiger Messwerte mit einer Messbeständigkeitsanzeige und wählbaren Lesemodi — Auto-Read speichert den dauerhaften Messwert, Continuous zeigt die Messwerte, die sich durch die Speicheroption ändern, und Timed zeichnet Daten in festgelegten Intervallen auf
  • Das Datenprotokoll mit Datum und Uhrzeit erfasst bis zu 5000 Messsätze mit einer optionalen Proben- und Anwenderidentifizierung
  • Das Kalibrierungsprotokoll speichert die letzten zehn Kalibrierungen
  • Ihre Daten und Einstellungen sind dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers selbst bei Stromausfall geschützt
  • Die Orion Star Com Software erleichtert die Übertragung der Daten an einen Computer über eine USB- oder RS232-Verbindung
  • Flexible Energieversorgung durch AA-Batterien oder optionales Universalnetzteil
  • Das Gehäuse der Schutzklasse IP67 ist wasserdicht und somit auch beim Einsatz in rauen Außenbereichen sicher geschützt
  • Die Messgeräte-Kits verfügen über ein Hartschalengehäuse und Schutzhülsen für die Elektrodenhalter, einen verstellbaren Handgelenk-/Tragegurt sowie ein integriertes Messgerätestativ
  • Alle Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A und drei Jahre Austauschgarantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Orion Star A323 Tragbares RDO/DO-Messgerät
Enthält Star A323 RDO/DO-Messgerät, 4 AA-Batterien, Dokumentations-CD, gedruckte Kurzanleitung. Schnittstellenkabel und Prüfzertifikat des Messgeräts
Luftdruckkorrektur: 400 bis 850 mmHg, automatische Verwendung des integrierten Barometers oder manuelle Eingabe
Ausgänge USB, RS232
Measurement Modes Gelöster Sauerstoff in % Sättigung oder mg/l mit Temperatur und Luftdruck, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature and Barometric Pressure)
Arten von Sensoren Optische oder polarographische RDO-Sonde für gelösten Sauerstoff
Bereich (DO, polarographisch) 0,00 bis 90,00 mg/l
Percent Saturation Range (Polarographic DO) 0,0 bis 600,0 % Sättigung
Auflösung (DO, polarographisch) 0,01, 0,1 mg/l
Genauigkeit (DO, polarographisch) ± 0,2 mg/l oder ± 2 % des Messwerts (der jeweils größere Wert)
Druckbereich 400 bis 850 mmHg
Kalibrierungsmodi Wassergesättigte Luft, luftgesättigtes Wasser, manuell (Winkler-Titration), Nullpunkt
Temperaturbereich (metrisch) 0,0 °C° bis 50,0 °C°
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Genauigkeit (Temperatur) ±0,1 °C
Temperaturwahl automatisch (mit ATC-Sonde);
Temperaturfühlerkalibrierung 1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes
Displaytyp Grafisches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Hintergrundbeleuchtungsoption Ja, auswählbar
Hauptspeicher Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen
Datenpunkte 5000 Messwerte mit Datum und Uhrzeit
Art der Protokollfunktion Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read- und zeitgesteuerten Messmodus sowie manuelle Datenprotokollierung im Modus für kontinuierliche Messung
Angaben zur Datenverwaltung Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer
Alarmausgang Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung
Eingänge 9-poliger Mini-DIN (Stecker für RDO- oder polarographisches DO-Modul mit Temperatursonde)
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A
IP-Bewertung IP-67
Netzteil Universalnetzteil 50 bis 60 Hz, 100 bis 240 V AC (separat erhältlich, Kat.-1010003)
Abmessungen (L x B x H) 24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 in. x 3,9 in. x 2,6 in.)
Gewicht (metrisch) 0,5 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 1,2 lb.
Bereich relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 85 %, nicht kondensierend
Gewährleistung 3 Jahre Garantie auf das Messgerät
Percent Saturation Range Polarographic DO 0,0 bis 600,0 % Sättigung
Tastenfeld Umfangreich mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff
Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch über ein Software-Update verfügbar
Genauigkeit (RDO) ± 0,1 mg/l bis zu 8 mg/l, ± 0,2 mg/l von 8 bis 20 mg/l, ± 10% des Messwerts bis zu 50 mg/l
Bereich (RDO) 0,00 bis 50,00 mg/l
Verfahren 10 pro Kanal mit Kennwortschutz
Modell Orion Star A323 Tragbares Messgerät zur Messung von optischem RDO/gelöstem Sauerstoff/Temperatur
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) ± 2 % Sättigung ≤ 200 % Sättigung, ± 10 % Sättigung > 200 % Sättigung
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) 0,1, 1 % Sättigung
Sättigungsbereich (RDO) in % 0,0 bis 500,0 % Sättigung
Percent Saturation Relative Accuracy (Polarographic DO) ± 2 % Sättigung oder ± 2 % des Messwerts, je nachdem, welcher Wert größer ist
Auflösung der Sättigung in % (RDO) 0,1, 1 % Sättigung
Stromversorgung 4 Batterien Typ AA (mitgeliefert) oder Universalnetzteil (separat erhältlich)
Druckauflösung Gehäuse 1mmHg
Sondentyp Optische RDO-Sonde für gelösten Sauerstoff, polarographische Sonde für gelösten Sauerstoff (separat erhältlich)
Kanäle 1
Auflösung (RDO) 0,01, 0,1 mg/l
Salinitätsfaktor 0,0 bis 45,0 ppt, automatische Korrektur durch manuelle Eingabe des Salinitätseintrags der Probe
Stabilität Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur)
Betriebstemperatur (metrisch) 5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur)
Akkulaufzeit 800 Stunden
Akkutyp Vier Batterien Typ AA (mitgeliefert)
Genauigkeit (Barometer) ±6 mmHg