Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Star A322 tragbares wasserdichtes Messgerät für Leitfähigkeits-, TDS-, Widerstands-, Salinitäts- und Temperaturmessungen, Tragbares wasserdichtes Messgerät
Das tragbare Thermo Scientific™ Orion™ Star A322 Leitfähigkeitsmessgerät ermöglicht eine genaue Überwachung von Leitfähigkeit, TDS-Wert, Salinität, Widerstand und Temperatur und eignet sich für anspruchsvolle Außeneinsätze.
992.00 € - 1380.00 €
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) | 0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle > 3 μS; 0,5 % des Messwerts ± 0,01 μS ≤ 3 μS |
---|---|
Ausgänge | USB, RS232 |
Measurement Modes | Leitfähigkeit, TDS, Salinität oder Widerstand mit Temperatur, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature |
Kompatible Sonden | 2- oder 4-Zellen-Leitfähigkeitssensoren mit integrierter Temperaturmessung |
Zellkonstante | 0,001 bis 199,9cm-1 |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11611479
|
Thermo Scientific™
STARA3220 |
Orion Star A Tragbares Messgerät zur Messung von Leitfähigkeit/TDS/Salinität/Widerstand | Star A322 Leitfähigkeitsmessgerät, 4 AA-Batterien, Dokumentations-CD, ausgedruckte Kurzanleitung und Prüfzertifikat des Messgeräts |
992.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15691717
|
Thermo Scientific™
STARA3226 |
Orion Star A322 Tragbarer Messgerätesatz zur Messung von Leitfähigkeit/TDS/Salinität/Widerstand mit Reinstwasserleitfähigkeitssensor und -flusszelle, Lösungen, Schutzhülse und Transportkoffer | Star A322 Leitfähigkeitsmessgerät, 013016MD Orion Reinstwasser (K=0.1)-Leitfähigkeitssensor mit Flusszelle, 011008 Orion 100 μS-Leitfähigkeitsstandard, 911110 Orion Beutel mit Waschlösung, 10er-Packung, Schutzhülse für Messgerät, stabiler Transportkoffer, 4 Batterien Typ AA, Dokumentations-CD, gedruckte Kurzanleitung, Schnittstellenkabel und Prüfzertifikat des Messgeräts |
1380.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11621479
|
Thermo Scientific™
STARA3225 |
Orion Star A322 tragbares Messgerät, zur Messung von Leitfähigkeit/TDS/Salinität/Widerstand mit DuraProbe 4-Zellen-Leitfähigkeitssensor, Lösungen, Schutzhülse für Messgerät und Transportkoffer | Star A322 Messgerät zur Messung der Leitfähigkeit mit Batterien, 013010MD DuraProbe Epoxy 4-Zellen-Leitfähigkeitssonde (K=0.475) mit 3 m langem Kabel, Beutel mit Leitfähigkeitsstandards 1413 μS/cm (01100710), Beutel mit Spüllösung (911110), STARA-CS Transportkoffer für Star A Messgeräte, Anleitung und Batterien |
1320.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Das als Tischgerät ausgeführte Thermo Scientific™ Orion™ Star A322 Leitfähigkeitsmessgerät, ausgelegt auf eine Vielfalt von Messungen von Leitfähigkeit, TDS-Wert (Summe der gelösten Salze im Wasser, englische Bezeichnung: Total Dissolved Solids), Salinität, spezifischem Widerstand und Temperatur im Außeneinsatz, zeichnet sich durch hohe Genauigkeit und ein Betriebsverhalten der Spitzenklasse aus. Mit diesem wasserfesten Messgerät mit einem Gehäuse der Schutzart IP67 können Sie selbst in den unwirtlichsten Gegenden Ihre Proben ausmessen. Wählen Sie eine lineare, nichtlineare (für Reinstwasser) oder EP-Temperaturkompensation bei einer Referenztemperatur von 5, 10, 15, 20 oder 25 °C aus. Protokollieren Sie bis zu 5000 Datensätze mit Zeit-/Datumsstempel und senden Sie die Daten an einen Drucker oder Computer.
- Messung von Leitfähigkeit, TDS, Salinität oder Widerstandsfähigkeit mit Temperatur
- Die Option zur Bearbeitung von Kalibrierungen ermöglicht ein Festlegen individueller Punkte bei einer Leitfähigkeitskalibrierung mit bis zu fünf Punkten ohne eine vollständige Neukalibrierung
- Die automatische Messbereichsauswahl gewährleistet einheitliche Werte über den gesamten Messbereich ohne Neukalibrierung
- Lineare, nicht lineare, EP (USP) oder Temperaturkompensation bei Nichtleitfähigkeit bei Referenztemperaturen von 5, 10, 15, 20 oder 25 °C
- Die aussagekräftige, leicht ablesbare Grafikanzeige mit Hintergrundbeleuchtung vereinfacht die Anwendung dank eindeutiger Anweisungen auf dem Bildschirm
- Die Messbeständigkeitsanzeige sowie auswählbare Ablesemodi ermöglichen die Erfassung ausschlaggebender Messwerte – „Auto-Read“ hält den Messwert stabil, „Continuous“ zeigt die veränderlichen Werte mit einer Halteoption an und „Timed“ protokolliert die Daten in bestimmten Intervallen
- Die Datenprotokollierung erfasst bis zu 5,000 Messsätze und versieht sie mit einem Datums-/Zeitstempel sowie mit optionaler Proben- und Anwenderkennung
- Das Kalibrierungsprotokoll speichert die letzten zehn Kalibrierungen
- Der nichtflüchtige Speicher des Messgeräts gewährleistet den Schutz Ihrer Daten und Einstellungen selbst bei einer Unterbrechung der Stromzufuhr
- Die Orion Star Com Software ermöglicht die Datenübertragung auf einen Computer über USB oder RS232
- Flexible Energieversorgung über AA-Batterien oder einen optionalen Universal-Netzadapter
- Das Gehäuse mit der Schutzart IP67 ist wasserfest und eignet sich für raue Außeneinsätze
- Die Messgeräte-Kits beinhalten einen stabilen Transportkoffer sowie eine Schutzhülse für das Messgerät mit Elektrodenhaltern, einstellbarem Arm-/Gurtband sowie integriertem Ständer
- Die Messgeräte sind gemäß CE, TÜV 3-in-1 sowie FCC Klasse A zertifiziert und verfügen über eine 3-Jahres-Ersatzgarantie
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Spezifikation
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle > 3 μS; 0,5 % des Messwerts ± 0,01 μS ≤ 3 μS | |
Leitfähigkeit, TDS, Salinität oder Widerstand mit Temperatur, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature | |
0,001 bis 199,9cm-1 | |
5 | |
Min. 0,001 μS, automatische Messbereichswahl mit bis zu 4 Dezimalstellen | |
5, 10, 15, 20 und 25 °C | |
Min. 0,01 psu oder 0,01 ppt, automatische Messbereichsauswahl | |
Praktische Salinität (psu) oder für natürliches Meerwasser (ppt) | |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle | |
-5 °C bis +105 °C | |
±0,1 °C | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde | |
Grafisches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen | |
Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read- und zeitgesteuerten Messmodus sowie manuelle Datenprotokollierung im Modus für kontinuierliche Messung | |
Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
24 x 10 x 6,5 cm (9,5 x 3,9 x 2,6 in.) | |
1,2 lb. | |
Orion Star A322 Tragbares Messgerät zur Messung von Leitfähigkeit/TDS/Salinität/Widerstand/Temperatur | |
4 Batterien Typ AA (mitgeliefert) oder Universalnetzteil (separat erhältlich) | |
Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung | |
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch über ein Software-Update verfügbar | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle | |
800 h |
USB, RS232 | |
2- oder 4-Zellen-Leitfähigkeitssensoren mit integrierter Temperaturmessung | |
Leitfähigkeit mit bearbeitbaren Kalibrierpunkten und Temperatur | |
0,001 μS/cm bis 3000 mS/cm | |
Linear, nLFn (nichtlineares Reinstwasser), nLFu (nichtlineares, entgastes Reinstwasser), EP (Aus, mit | |
0,06 bis 80,00 psu, 0,05 bis 42,00 ppt | |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle | |
Min. 0,001 ppm, automatische Messbereichsauswahl mit bis zu 4 Dezimalstellen | |
Linear (0,02 bis 9,99) | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
2 Ohm bis 100 Megaohm | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
Ja, auswählbar | |
5000 mit Datum und Uhrzeit | |
Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer | |
8-polig Mini-DIN (Leitfähigkeit mit Temperaturfühler) | |
IP 67 | |
0,5 kg | |
5 bis 85%, nicht kondensierend | |
1 Ohm oder 0,1 Megaohm, automatische Bereichswahl | |
10 pro Kanal mit Kennwortschutz | |
Umfangreich mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff | |
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur) | |
1 | |
4 x AA (im Lieferumfang enthalten) |