Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Star A322 tragbares wasserdichtes Messgerät für Leitfähigkeits-, TDS-, Widerstands-, Salinitäts- und Temperaturmessungen, Tragbares wasserdichtes Messgerät
Das tragbare Thermo Scientific™ Orion™ Star A322 Leitfähigkeitsmessgerät ermöglicht eine genaue Überwachung von Leitfähigkeit, TDS-Wert, Salinität, Widerstand und Temperatur und eignet sich für anspruchsvolle Außeneinsätze.
Marke: Thermo Scientific™ STARA3225
1056.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das als Tischgerät ausgeführte Thermo Scientific™ Orion™ Star A322 Leitfähigkeitsmessgerät, ausgelegt auf eine Vielfalt von Messungen von Leitfähigkeit, TDS-Wert (Summe der gelösten Salze im Wasser, englische Bezeichnung: Total Dissolved Solids), Salinität, spezifischem Widerstand und Temperatur im Außeneinsatz, zeichnet sich durch hohe Genauigkeit und ein Betriebsverhalten der Spitzenklasse aus. Mit diesem wasserfesten Messgerät mit einem Gehäuse der Schutzart IP67 können Sie selbst in den unwirtlichsten Gegenden Ihre Proben ausmessen. Wählen Sie eine lineare, nichtlineare (für Reinstwasser) oder EP-Temperaturkompensation bei einer Referenztemperatur von 5, 10, 15, 20 oder 25 °C aus. Protokollieren Sie bis zu 5000 Datensätze mit Zeit-/Datumsstempel und senden Sie die Daten an einen Drucker oder Computer.
- Messen Sie die Leitfähigkeit, den TDS-Wert, die Salinität oder den Widerstand sowie die jeweilige Temperatur
- Nehmen Sie Leitfähigkeitskalibrierungen mit bis zu fünf Punkten mithilfe von Optionen zur Bearbeitung der Kalibrierung vor, mit denen einzelne Punkte ohne vollständige Rekalibrierung festgelegt werden können
- Automatisch umschaltbare Leitfähigkeitswerte bieten im gesamten Messbereich konsistente Messwerte, ohne dass eine Rekalibrierung notwendig ist
- Setzen Sie lineare, nicht lineare, EP (USP)- oder Temperaturausgleiche ohne Leitfähigkeit mit Referenztemperaturen von 5, 10, 15, 20 oder 25 °C ein.
- Die informative, leicht ablesbare Bildschirmanzeige mit Hintergrundbeleuchtung und eindeutigen Bildschirmanweisungen erleichtert die Bedienung
- Erfassung wichtiger Messwerte mit einer Messbeständigkeitsanzeige und wählbaren Lesemodi – Auto-Read speichert den dauerhaften Messwert, Continuous zeigt die Messwerte, die sich durch die Speicheroption ändern, und Timed zeichnet Daten in festgelegten Intervallen auf
- Das Datenprotokoll mit Datum und Uhrzeit erfasst bis zu 5000 Messsätze mit einer optionalen Proben- und Anwenderidentifizierung
- Das Kalibrierungsprotokoll speichert die letzten zehn Kalibrierungen
- Ihre Daten und Einstellungen sind dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers selbst bei Stromausfall geschützt
- Die Orion Star Com Software erleichtert die Übertragung der Daten an einen Computer über eine USB- oder RS232-Verbindung
- Flexible Energieversorgung durch AA-Batterien oder optionales Universalnetzteil
- Das Gehäuse der Schutzklasse IP67 ist wasserdicht und somit auch beim Einsatz in rauen Außenbereichen sicher geschützt
- Die Messgeräte-Kits verfügen über ein Hartschalengehäuse und Schutzhülsen für die Elektrodenhalter, einen verstellbaren Handgelenk-/Tragegurt sowie ein integriertes Messgerätestativ
- Alle Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A und drei Jahre Austauschgarantie
Spezifikation
Orion Star A322 tragbares Messgerät, zur Messung von Leitfähigkeit/TDS/Salinität/Widerstand mit DuraProbe 4-Zellen-Leitfähigkeitssensor, Lösungen, Schutzhülse für Messgerät und Transportkoffer | |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle > 3 μS; 0,5 % des Messwerts ± 0,01 μS ≤ 3 μS | |
Leitfähigkeit, TDS, Salinität oder Widerstand mit Temperatur, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature | |
0,001 bis 199,9cm-1 | |
5 | |
Min. 0,001 μS, automatische Messbereichswahl mit bis zu 4 Dezimalstellen | |
5, 10, 15, 20 und 25 °C | |
Min. 0,01 psu oder 0,01 ppt, automatische Messbereichsauswahl | |
Praktische Salinität (psu) oder für natürliches Meerwasser (ppt) | |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle | |
-5 °C bis +105 °C | |
±0,1 °C | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde | |
Grafisches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen | |
Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read- und zeitgesteuerten Messmodus sowie manuelle Datenprotokollierung im Modus für kontinuierliche Messung | |
Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
Universalnetzteil, 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (separat zu erwerben, Kat.- Nr. 1010003) | |
0.5 kg | |
3 Jahre Messgerät | |
5 bis 85 %, nicht kondensierend | |
1 Ohm oder 0,1 Megaohm, automatische Bereichswahl | |
10 pro Kanal mit Kennwortschutz | |
Umfangreich mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff | |
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur) | |
1 | |
4 x AA (im Lieferumfang enthalten) |
Star A322 Messgerät zur Messung der Leitfähigkeit mit Batterien, 013010MD DuraProbe Epoxy 4-Zellen-Leitfähigkeitssonde (K=0.475) mit 3 m langem Kabel, Beutel mit Leitfähigkeitsstandards 1413 μS/cm (01100710), Beutel mit Spüllösung (911110), STARA-CS Transportkoffer für Star A Messgeräte, Anleitung und Batterien | |
USB, RS232 | |
2- oder 4-Zellen-Leitfähigkeitssensoren mit integrierter Temperaturmessung | |
Leitfähigkeit mit bearbeitbaren Kalibrierpunkten und Temperatur | |
0.001 µS/cm bis 3000 mS/cm | |
Linear, nLFn (nichtlineares Reinstwasser), nLFu (nichtlineares, entgastes Reinstwasser), EP (Aus, mit | |
0.06 bis 80.00 psu, 0.05 bis 42.00 ppt | |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle | |
Min. 0,001 ppm, automatische Messbereichsauswahl mit bis zu 4 Dezimalstellen | |
Linear (0,02 bis 9,99) | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
2 Ohm bis 100.0 MOhm | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
Ja, auswählbar | |
5000 Messwerte mit Datum und Uhrzeit | |
Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer | |
8-polig Mini-DIN (Leitfähigkeit mit Temperaturfühler) | |
IP 67 | |
24 x 10 x 6,5 cm (9,5 x 3,9 x 2,6 in.) | |
1.2 lb. | |
Leitfähigkeitssensor (mit 013010MD Orion DuraProbe 4-Zellen-Leitfähigkeitssensor) | |
Orion Star A322 Tragbares Messgerät zur Messung von Leitfähigkeit/TDS/Salinität/Widerstand/Temperatur | |
4 Batterien Typ AA (mitgeliefert) oder Universalnetzteil (separat erhältlich) | |
Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung | |
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch über ein Software-Update verfügbar | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle | |
800 h |