Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A221 tragbares pH-Messgerät
Mit unserem tragbaren pH-Messgerät für erweiterte Feldanalysen mit Drucker- oder Computeranbindung können Sie den pH-, mV- und ORP-Wert sowie die Temperatur zuverlässig messen.
Marke: Thermo Scientific™ STARA2217
Beschreibung
Das tragbare Thermo Scientific™ Orion™ Star A221 pH-Messgerät ermöglicht eine präzise und zuverlässige Messung von pH-Werten und stellt für ein breites Anwendungsspektrum und anspruchsvolle pH-Analysen im Außendienst die ideale Lösung dar. Bis zu 5-Punkt-pH-Kalibrierung und Erfassung von bis zu 1000 Datensätzen mit Zeit-/Datumsstempel. Problemlose Übertragung von Kalibrier- und Datenprotokollen per USB-Stick oder RS232 an einen Drucker oder Computer mit Hilfe der kostenlos herunterladbaren Orion™ Star Com Software. Das wasserfeste, robuste und langlebige Gerät mit einem Gehäuse der Schutzart IP67 eignet sich besonders für Arbeiten im Freien.
Gehen Sie bei Ihren Messungen kein Risiko ein, wenn Sie Proben außerhalb des Labors analysieren. Die tragbaren Orion Star A221 pH-Messgeräte bieten Ihnen die Zuverlässigkeit, die Sie benötigen – in einem anwenderfreundlichen Paket, das auf Ihre Anforderungen an pH-Tests zugeschnitten ist. Dieses wasserdichte Messgerät zeigt Ihnen während der Messung alle wichtigen Daten an, z. B. die Temperatur, das Datum und die Uhrzeit, die Anzeigeart, die Messbeständigkeit, die aktiven Kalibrierungsdaten sowie den Status der Stromquelle.
- Messung des pH-, MV-, relativen mV- oder ORP-Werts sowie der Temperatur
- Nehmen Sie mithilfe der automatischen Erkennung von NIST- oder DIN-konformen Puffern pH-Kalibrierungen mit bis zu fünf Punkten vor, wobei Sie auch anwenderdefinierte Puffer-Werte manuell eingeben können
- Die informative, leicht ablesbare Bildschirmanzeige mit Hintergrundbeleuchtung und eindeutigen Bildschirmanweisungen erleichtert die Bedienung
- Erfassen Sie wichtige Messwerte mit einer Messbeständigkeitsanzeige und wählbaren Lesemodi — Auto-Read speichert den dauerhaften Messwert und Continuous zeigt die Messwerte, die sich durch die Speicheroption ändern
- Datenprotokoll sowie Datum und Uhrzeit für bis zu 1.000 Messwertsätze
- Ihre Daten und Einstellungen sind dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers selbst bei Stromausfall geschützt
- Die Orion Star Com Software erleichtert die Übertragung der Daten an einen Computer über eine USB- oder RS232-Verbindung
- Flexible Energieversorgung durch AA-Batterien oder optionales Universalnetzteil
- Das Gehäuse der Schutzklasse IP67 ist wasserdicht und somit auch beim Einsatz in rauen Außenbereichen sicher geschützt
- Die Messgeräte-Kits verfügen über ein Hartschalengehäuse und Schutzhülsen für die Elektrodenhalter, einen verstellbaren Handgelenk-/Tragegurt sowie ein integriertes Messgerätestativ
- Alle Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A
- 3 Jahre Austauschgarantie
Spezifikation
Orion Star A221 Tragbarer pH-Messgerätesatz (ORP-Modus) mit ORP/ATC-Elektrode mit geringem Wartungsaufwand, Lösungen, Schutzhülse und Transportkoffer | |
±0,1 °C | |
±0,002 | |
USB, RS232 | |
pH-Wert, rel. mV (RmV) und Temperatur | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
±2000,0mV | |
1 (mV relativ), 1 (ORP) | |
22.0 bis 221.0 °F | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde | |
LCD, Grafik mit Hintergrundbeleuchtung | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen | |
Automatisch mit Auto-Read-Messmodus, manuell mit kontinuierlicher Messung | |
BNC (pH), Mini-DIN, 8-polig (Temperatur), Referenz-US-Standardanschluss | |
IP-67 | |
24 x 10 x 6,5 cm (9,5 x 3,9 x 2,6 in.) | |
1.2 lb. | |
Orion Star A221 tragbares Messgerät zur Messung von pH/mV/RmV/ORP/Temperatur | |
pH-Elektrode, ORP-Elektrode, Halbzellen-Referenzelektrode, ATC-Temperatursonde (einschließlich 9179BNMD ORP/ATC-Elektrode) | |
±2000.0 mV | |
pH 7.000 | |
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur) | |
1 | |
800 Stunden |
Star A221 pH-Messgerät, 9179BNMD Gelgefüllte ORP/ATC-Elektrode, 967961 ORP-Standard, Beutel mit 911110 Waschlösung 10er- Packung, 910060 Speicherlösung, Schutzhülse für Messgerät, stabiler Transportkoffer, 4 Batterien Typ AA, Dokumentations-CD, gedruckte Kurzanleitung, Schnittstellenkabel und Prüfzertifikat des Messgeräts | |
±0,2 oder ±0,05 %, der jeweils größere Wert | |
Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer | |
Messung des pH-, MV-, relativen mV- oder ORP-Werts sowie der Temperatur, mV, Relative mV, ORP with Temperature | |
-2 bis 20 | |
±2000 mV | |
0.1 mV | |
-5 °C bis +105 °C | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
Ja, auswählbar | |
1000 Messwerte mit Datum und Uhrzeit | |
Alarm bei fälliger Kalibrierung (festgelegt auf 12 Stunden) | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
Universalnetzteil, 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (separat zu erwerben, Kat.- Nr. 1010003) | |
0.5 kg | |
Umfangreich mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff | |
4 Batterien Typ AA (mitgeliefert) oder Universalnetzteil (separat erhältlich) | |
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch über ein Software-Update verfügbar | |
5 bis 85%, nicht kondensierend | |
Smart Stability und Smart Averaging | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
4 x AA |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31