Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A216 Multiparameter-Tischmessgerät für pH/gelösten Sauerstoff
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A216 pH-/DO-/RDO-Tischmessgerät für erweiterte Laboranalysen mit Schnittstelle können Sie den pH-Wert, den gelösten Sauerstoff und die Temperatur zuverlässig messen
Marke: Thermo Scientific™ STARA2160
1395.00 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A216 pH-, DO- und RDO-Tischmessgerät können Sie pH-, mV-, ORP-, DO- und Temperaturmesswerte präzise und zuverlässig aufzeichnen – ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und erweiterte pH- und DO-Analysen im Labor. Dank der zwei Kanäle können Sie den pH-Wert und den gelösten Sauerstoff gleichzeitig messen oder sich beide Kanäle separat anzeigen lassen. Verwenden Sie eine RDO-optische oder polarografische DO-Sonde, um absolute Flexibilität bei den Sensoren zu erhalten. Zeichnen Sie bis zu 2000 Messwertsätze mit Zeit-/Datumsstempel auf und übertragen Sie die Kalibrierungs- und Datenprotokolle einfach über USB oder RS232 an einen Drucker oder Computer.
Thermo Scientific Orion Star A216 pH-/RDO-/DO-Tischmessgeräte sind anwenderfreundliche, zuverlässige Labormessgeräte mit erweiterten Produktmerkmalen und Funktionen. Dank wählbarer Lesemodi und einer Messbeständigkeitsanzeige sind Sie flexibel und haben Ihre Messungen im Griff. Während der Messung werden Ihnen alle wichtigen Daten angezeigt, einschließlich der Temperatur, des Datums und der Uhrzeit, der Anzeigeart, der Messbeständigkeit, der aktiven Kalibrierungsdaten und des Symbols für den Elektrodenzustand. Anweisungen zur Kalibrierung und Einrichtung auf dem Bildschirm können in mehreren Landessprachen angezeigt werden. Neue Sprachen werden durch Software-Updates hinzugefügt.
Die Navigation ist schnell und einfach – dank einer umfangreichen Tastatur mit menüspezifischen Funktionstasten, Scroll-/Schnelltasten mit Doppelfunktion, Ein-/Aus-Tasten sowie Tasten zum Messen, Rühren und für die Protokollansicht, durch die eine einfache Bedienung ermöglicht wird. Alle Einrichtungsmenüs befinden sich an einem Ort, auf den Sie mithilfe einer einzigen Schnelltaste direkt zugreifen können. Somit können Sie die Mess- und Geräteeinstellungen schnell aufrufen, beurteilen und ändern.
- Vereint den Komfort mit den Vorteilen eines pH- und DO-Messgeräts in einem einzigen anwenderfreundlichen System
- Messen Sie den pH-, mV-, relativen mV- oder ORP-Wert sowie die Temperatur auf Kanal Eins und den gelösten Sauerstoff in Prozent Sättigung oder mg/l sowie die Temperatur mithilfe der RDO-optischen oder polarografischen DO-Sonden auf Kanal Zwei
- Lassen Sie sich einzelne Messungen im Vollbildmodus anzeigen oder schalten Sie schnell auf die geteilte Bildschirmanzeige um, um sich zwei Messungen zur gleichen Zeit anzeigen zu lassen
- Nehmen Sie mithilfe der automatischen Erkennung von NIST- oder DIN-konformen Puffern pH-Kalibrierungen mit bis zu fünf Punkten vor, wobei Sie auch anwenderdefinierte Puffer-Werte manuell eingeben können. Zudem haben Sie die Möglichkeit, die Kalibrierung zu bearbeiten, wodurch einzelne Punkte ohne vollständige Rekalibrierung festgelegt werden können
- Kalibrieren Sie gelösten Sauerstoff mithilfe von wassergesättigter Luft, luftgesättigtem Wasser, eines anwenderdefinierten Wertes (Winkler-Titration) oder des Nullpunktes
- Gleichen Sie Messwerte für gelösten Sauerstoff mithilfe der ATC-Temperatur, der manuellen Salinitätseingabe und des integrierten Barometers für Luftdruckmessungen automatisch aus
- Die informative, leicht ablesbare Bildschirmanzeige mit Hintergrundbeleuchtung und eindeutigen Bildschirmanweisungen erleichtert die Bedienung
- Erfassung wichtiger Messwerte mit einer Messbeständigkeitsanzeige und wählbaren Lesemodi — Auto-Read speichert den dauerhaften Messwert, Continuous zeigt die Messwerte, die sich durch die Speicheroption ändern, und Timed zeichnet Daten in festgelegten Intervallen auf
- Dank der Rührsonde (Katalognummer 096019), die durch das Messgerät gesteuert wird, sind keine Magnetstäbe mehr notwendig, um Lösungen einheitlich zu vermischen
- Das Datenprotokoll sowie das Datum/die Uhrzeit erfassen bis zu 2000 Messsätze mit einer optionalen Proben- und Anwenderidentifizierung
- Das Kalibrierungsprotokoll speichert die letzten zehn Kalibrierungen
- Ihre Daten und Einstellungen sind dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers selbst bei Stromausfall geschützt
- Die Orion Star Com Software erleichtert die Übertragung der Daten an einen Computer über eine USB- oder RS232-Verbindung
- Flexible Energieversorgung durch Universalnetzteil oder optionale AA-Batterien
- Das Gehäuse der Schutzklasse IP54 ist resistent gegen Staub und Spritzer und kann an der Wand angebracht werden, wenn der Platz auf dem Tisch knapp ist
- Die Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A
- 3 Jahre Austauschgarantie
Spezifikation
Universalnetzteil, 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (Kat.- Nr. 1010003) | |
±6 mmHg | |
±0,002 | |
±0,1 mg/l bis 8 mg/l, ±0,2 mg/l von 8 bis 20 mg/l, ± 10 % des Messwerts bis 50 mg/l | |
Ja, auswählbar | |
800 h | |
Modifizierbare pH-Kalibrierpunkte, rel. mV (RmV), ORP und Temperatur | |
1 Messwert (Modus für rel. mV (RmV)), 1 Messwert (ORP-Modus) | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
2000 mit Datum und Uhrzeit | |
2 | |
IP 54 | |
0,0 bis 600,0 % Sättigung | |
-2,000 bis 20,000 | |
-5,0°bis +105,0 °C | |
BNC (pH- oder ORP-Elektrode), Stiftspitze (Referenzelektrode), 8-poliger MiniDIN (ATC-Temperatursonde), 9-poliger MiniDIN (RDO optischer oder polarographischer DO-Sensor mit integrierter Temperatur), Rührereingang (Rührersonde) | |
Umfangreich mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff | |
Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read- und zeitgesteuerten Messmodus sowie manuelle Datenprotokollierung im Modus für kontinuierliche Messung | |
10 pro Kanal mit Kennwortschutz | |
0,0 bis 600,0 % Sättigung | |
0,1, 1 % Sättigung | |
± 2 % Sättigung oder ± 2 % des Messwerts, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
Universalnetzteil (mitgeliefert) oder 4 Batterien Typ AA (separat zu erwerben) | |
Gehäuse 1mmHg | |
0,00 bis 90,00 mg/l | |
±2000.0 mV | |
0,1mV | |
0,01, 0,1 mg/l | |
Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung | |
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur) | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
3 Jahre Messgerät | |
2 lb. |
USB, RS232 | |
± 0,2 mV oder 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
± 0,2 mg/l oder ± 2% des Messwerts (der jeweils größere Wert) | |
Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung | |
400 bis 850 mmHg, automatische Verwendung des integrierten Barometers oder manuelle Eingabe | |
4 AA (separat erhältlich) | |
Wassergesättigte Luft, luftgesättigtes Wasser, manuell (Winkler-Titration), Nullpunkt | |
1 bis 5 | |
Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer | |
Orion Star A216 pH/RDO/DO-Tischmessgerät mit Stativ | |
LCD-Grafik, Hintergrundbeleuchtung | |
pH, mV, relative mV (RMV) oder ORP mit Temperatur; gelöster Sauerstoff als %-Sättigung oder mg/l mit Temperatur, mV, Relative mV, ORP with Temperature, Dissolved Oxygen (% Saturation), Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature) | |
±2000,0 mV | |
0,1/0,01/0,001 | |
Star A216 pH/RDO/DO-Messgerät, Elektrodenständer, Universalnetzteil, Dokumentations-CD, gedruckte Kurzanleitung, PC-Schnittstellenkabel und Prüfzertifikat des Messgeräts | |
Gehäuse 7.000pH | |
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch über ein Software-Update verfügbar | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen | |
Orion Star A216 Tragbares Messgerät zur Messung von pH/mV/RmV/ORP/Optischer RDO/Gelöstem Sauerstoff/Temperatur | |
± 2 % Sättigung ≤ 200 % Sättigung, ± 10 % Sättigung > 200 % Sättigung | |
0,0 bis 500,0 % Sättigung | |
0,1, 1 % Sättigung | |
400 bis 850 mmHg | |
±2000.0 mV | |
0,00 bis 50,00 mg/l | |
5 bis 85 %, nicht kondensierend | |
0,01, 0,1 mg/l | |
0,0 bis 45,0 ppt, automatische Korrektur durch manuelle Eingabe des Salinitätseintrags der Probe | |
±0,1 °C | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
22,0 bis 221,0 °F | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde | |
24 cm x 18 cm x 11 cm (9,5 in x 7,1 in x 4,3 in) | |
0,9 kg |