Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A214 pH-/ISE-Tischmessgerät
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11681459
Click to view available options
Produkttyp:
Ammoniak-Elektrodenmessgerät-Kit
Fluorid-Elektroden-Messgerät-Kit
Natriumelektroden-Messgerät-Set
pH-/ionenselektive Messgeräte
pH-Elektrodenmessgerät-Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11681459
Marke: Thermo Scientific™ STARA2148
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Messen Sie zuverlässig pH-Wert, Ionenkonzentration, mV, Redox und Temperatur mit unserem pH/ISE-Tischmessgerät für erweiterte Laboranalysen und Schnittstellen.
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A214 pH- und ISE-Tischmessgerät können Sie den pH-Wert, die Ionenkonzentration, den mV-Wert und den ORP-Wert sowie die Temperatur präzise und zuverlässig aufzeichnen – ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und erweiterte pH- oder Ionen-Analysen im Labor. Nehmen Sie pH- und ISE-Kalibrierungen mit bis zu 5 Punkten vor, zeichnen Sie bis zu 2000 Messwertsätze mit Zeit-/Datumsstempel auf und übertragen Sie die Kalibrierungs- und Datenprotokolle mit der Orion™ Star Com Software, die Sie kostenlos herunterladen können, über USB oder RS232 an einen Drucker oder Computer. Nutzen Sie das integrierte Elektrodenstativ, um Sensoren einfach in Proben zu platzieren, die Lagerung zu vereinfachen und somit Brüche zu minimieren.
Thermo Scientific Orion Star A214 pH-/ISE-Tischmessgeräte sind anwenderfreundliche, zuverlässige Labormessgeräte mit erweiterten Produktmerkmalen und Funktionen. Dank wählbarer Lesemodi und einer Messbeständigkeitsanzeige sind Sie flexibel und haben Ihre Messungen im Griff. Während der Messung werden Ihnen alle wichtigen Daten angezeigt, einschließlich der Temperatur, des Datums und der Uhrzeit, der Anzeigeart, der Messbeständigkeit, der aktiven Kalibrierungsdaten und des Symbols für den Elektrodenzustand. Die Anweisungen zur Kalibrierung und Einrichtung auf dem Bildschirm können in mehreren lokalen Sprachen angezeigt werden, wobei neue Sprachen durch Software-Updates hinzugefügt werden können.
Die Navigation ist schnell und einfach zu bedienen. Die umfangreiche Tastatur mit menüspezifischen Funktionstasten, Scroll-/Schnelltasten mit Doppelfunktion, Ein-/Aus-Tasten sowie Tasten zum Messen, Rühren und für die Protokollansicht ermöglichen eine einfache Bedienung. Alle Einrichtungsmenüs befinden sich an einem Ort, auf den Sie mithilfe einer einzigen Schnelltaste direkt zugreifen können. Somit können Sie die Mess- und Geräteeinstellungen schnell aufrufen, beurteilen und ändern.
  • Damit messen Sie den pH-Wert, die Ionenkonzentration, den mV-, relativen mV- oder ORP-Wert sowie die jeweilige Temperatur
  • Nehmen Sie mithilfe der automatischen Erkennung von NIST- oder DIN-konformen Puffern pH-Kalibrierungen mit bis zu fünf Punkten vor, wobei Sie auch anwenderdefinierte Puffer-Werte manuell eingeben können
  • Nehmen ISE-Kalibrierungen (Ionenselektive Elektroden) mit bis zu fünf Punkten vor und wählen Sie zwischen ppm, M, mg/l, % oder ppb, wobei Sie nicht unbedingt einen Wert auswählen müssen
  • Dank der Bearbeitungsmöglichkeiten der Kalibrierung können einzelne Punkte ohne vollständige Rekalibrierung festgelegt werden
  • Erweiterte ISE-Funktionen sind z. B. eine nicht lineare Auto-Blank- und eine Stabilitätsfunktion für niedrige Bereiche
  • Wählen Sie aus einer Vielzahl von ionenselektiven Orion-Elektroden für die Konzentrationsmessung von Ammoniak, Ammonium, Bromid, Kadmium, Kalzium, Kohlendioxid, Chlorid, Chlor, Kupferverbindungen, Zyanid, Fluorid, Fluoroborat, Jodid, Blei, Nitrat, Kaliumchlorid, Silber, Natrium, Tensid, Thiocyanat u.a.
  • Die informative, leicht ablesbare Bildschirmanzeige mit Hintergrundbeleuchtung und eindeutigen Bildschirmanweisungen erleichtert die Bedienung
  • Erfassung wichtiger Messwerte mit einer Messbeständigkeitsanzeige und wählbaren Lesemodi — Auto-Read speichert den dauerhaften Messwert, Continuous zeigt die Messwerte, die sich durch die Speicheroption ändern, und Timed zeichnet Daten in festgelegten Intervallen auf
  • Dank der Rührsonde (Katalognummer 096019), die durch das Messgerät gesteuert wird, sind keine Magnetstäbe mehr notwendig, um Lösungen einheitlich zu vermischen
  • Das Datenprotokoll sowie das Datum/die Uhrzeit erfassen bis zu 2000 Messsätze mit einer optionalen Proben- und Anwenderidentifizierung
  • Das Kalibrierungsprotokoll speichert die letzten zehn Kalibrierungen
  • Ihre Daten und Einstellungen sind dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers selbst bei Stromausfall geschützt
  • Die Orion Star Com Software erleichtert die Übertragung der Daten an einen Computer über eine USB- oder RS232-Verbindung
  • Flexible Energieversorgung durch Universalnetzteil oder optionale AA-Batterien
  • Das Gehäuse der Schutzklasse IP54 ist resistent gegen Staub und Spritzer und kann an der Wand angebracht werden, wenn der Platz auf dem Tisch knapp ist
  • Die Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A
  • 3 Jahre Austauschgarantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Netzteil Universalnetzteil, 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (Kat.- Nr. 1010003)
Ausgänge USB, RS232
Genauigkeit (ISE) ± 0,2 mV oder ± 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist
Genauigkeit (mV) ± 0,2 mV oder 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist
Genauigkeit (pH) ±0,002
Erweiterte ISE-Funktionen Segmentierte (Punkt-zu-Punkt-)Neigung, nicht linear auswählbare automatische Blindprobe, Stabilisierung im niedrigen Konzentrationsbereich
Alarmausgang Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung
Hintergrundbeleuchtungsoption Ja, auswählbar
Akkulaufzeit 800 h
Akkutyp 4 AA (separat erhältlich)
Kalibrierung pH mit Kalibrierbearbeitungsoption, Ionenkonzentration (ISE) mit Kalibrierbearbeitungsoption, relativ
Kalibrierpunkte 1 Messwert (Modus für rel. mV (RmV)), 1 Messwert (ORP-Modus)
Kalibrierpunkte (ISE) 1 bis 5
Kalibrierpunkte (pH) 1 bis 5
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A
Angaben zur Datenverwaltung Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer
Datenpunkte 2000 mit Datum und Uhrzeit
Beschreibung Orion Star A214 Tischmessgerätekit zur pH-/ISE-Bestimmung mit ROSS Natrium-Elektrode und -Lösungen, ROSS Ultra pH-Elektrode mit Glasschaft, ATC-Sonde, Rührersonde und Stativ
Kanäle 1
Displaytyp LCD-Grafik, Hintergrundbeleuchtung
IP-Bewertung IP 54
Measurement Modes pH, mV, rel. mV (RmV) oder ORP mit Temperatur, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature
Bereich (mV) ±2000,0 mV
Bereich (pH) -2,000 bis 20,000
Auflösung (ISE) Mindestens 0,0001, 1 bis 3 signifikante Stellen (vom Benutzer wählbar)
Auflösung (pH) 0,1/0,01/0,001
Temperaturbereich (metrisch) -5,0°bis +105,0 °C
Enthält Star A214 pH/ISE Meter with Electrode Stand; Universal Power Adapter; 8102BNUWP ROSS Ultra Glass Refillable pH Electrode; 927007MD Stainless Steel ATC Probe; 8611BNWP ROSS Sodium Electrode with Sodium Standards, Reagents and Solutions; 096019 Stirrer Probe; Electrode Arm with Redesigned Holder; Universal Power Adapter
Eingänge BNC-Anschluss (pH- oder ORP-Elektrode), US-Standardanschluss (Referenzelektrode), 8-poliger MiniDIN-Anschluss (ATC-Temperatursonde), Eingang für Rührer (Rührersonde)
Isopotentialpunkt Gehäuse 7.000pH
Tastenfeld Umfangreich mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff
Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch über ein Software-Update verfügbar
Art der Protokollfunktion Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read- und zeitgesteuerten Messmodus sowie manuelle Datenprotokollierung im Modus für kontinuierliche Messung
Hauptspeicher Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen
Verfahren 10 pro Kanal mit Kennwortschutz
Modell Orion Star A214 Tischmessgerät zur Messung von pH/mV/RmV/ORP/Temperatur
Stromversorgung Universalnetzteil (mitgeliefert) oder 4 Batterien Typ AA (separat zu erwerben)
Produkttyp Natriumelektroden-Messgerät-Set
Bereich (ISE) 0,0001 bis 19900 mit wählbaren Einheiten von ppm, Molar, mg/l, %, ppb oder keiner
Bereich (ORP) ±2000.0 mV
Bereich (relative mV) ±2000.0 mV
Bereich relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 85 %, nicht kondensierend
Auflösung (mV) 0,1mV
Stabilität Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung
Temperaturgenauigkeit ±0,1 °C
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur)
Betriebstemperatur (metrisch) 5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur)
Temperaturfühlerkalibrierung 1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 22,0 bis 221,0 °F
Temperaturauflösung 0,1 °C, 0,1 °F
Temperaturwahl Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde
Gewährleistung 3 Jahre Messgerät
Abmessungen (L x B x H) 24 cm x 18 cm x 11 cm (9,5 in x 7,1 in x 4,3 in)
Gewicht (angloamerikanisch) 2 lb.
Gewicht (metrisch) 0,9 kg