Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A213 Tischmessgerät für gelösten Sauerstoff
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11621459
Click to view available options
Sondentyp:
Optische RDO-Sonde für gelösten Sauerstoff, polarographische Sonde für gelösten Sauerstoff, Rührersonde (mit polarographischem 083005MD Orion DO-Sensor)
Optische RDO-Sonde für gelösten Sauerstoff, polarographische Sonde für gelösten Sauerstoff, Rührersonde (mit polarographischem 086030MD Orion Auto-Stir BOD-Sensor)
Optische RDO-Sonde für gelösten Sauerstoff, polarographische Sonde für gelösten Sauerstoff, Rührersonde (separat erhältlich)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11621459
Marke: Thermo Scientific™ STARA2135
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A213 RDO/DO Tischmessgerät für erweiterte Laboranalysen können Sie den gelösten Sauerstoff (RDO-optisch/polarografisch) und die Temperatur zuverlässig messen
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A213 Tischmessgerät für gelösten Sauerstoff und RDO können Sie Messwerte für gelösten Sauerstoff und die Temperatur präzise aufzeichnen – ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und erweiterte Analysen von gelöstem Sauerstoff im Labor. Verwenden Sie eine RDO-optische oder polarografische DO-Sonde, um absolute Flexibilität bei den Sensoren zu erhalten. Nehmen Sie Kalibrierungen mithilfe von wassergesättigter Luft, luftgesättigtem Wasser, eines anwenderdefinierten Wertes durch Winkler-Titration oder des Nullpunkts vor. Zeichnen Sie bis zu 2000 Messwertsätze mit Zeit-/Datumsstempel auf und übertragen Sie die Kalibrierungs- und Datenprotokolle einfach über USB oder RS232 an einen Drucker oder Computer.
Thermo Scientific Orion Star A213 Tischmessgeräte für gelösten Sauerstoff sind anwenderfreundliche, zuverlässige Labormessgeräte mit erweiterten Produktmerkmalen und Funktionen. Dank wählbarer Lesemodi und einer Messbeständigkeitsanzeige sind Sie flexibel und haben Ihre Messungen im Griff. Während der Messung werden Ihnen alle wichtigen Daten angezeigt, einschließlich der Temperatur, des Datums und der Uhrzeit, der Anzeigeart, der Messbeständigkeit und der aktiven Kalibrierungsdaten. Die Anweisungen zur Kalibrierung und Einrichtung auf dem Bildschirm können in mehreren lokalen Sprachen angezeigt werden, wobei neue Sprachen durch Software-Updates hinzugefügt werden können.
Die Navigation ist schnell und einfach zu bedienen. Die umfangreiche Tastatur mit menüspezifischen Funktionstasten, Scroll-/Schnelltasten mit Doppelfunktion, Ein-/Aus-Tasten sowie Tasten zum Messen, Rühren und für die Protokollansicht ermöglichen eine einfache Bedienung. Alle Einrichtungsmenüs befinden sich an einem Ort, auf den Sie mithilfe einer einzigen Schnelltaste direkt zugreifen können. Somit können Sie die Mess- und Geräteeinstellungen schnell aufrufen, beurteilen und ändern.
  • Messen Sie mithilfe der RDO-optischen oder polarografischen Orion DO-Sonden den gelösten Sauerstoff in Prozent Sättigung oder mg/l sowie die jeweilige Temperatur
  • Kalibrieren Sie gelösten Sauerstoff mithilfe von wassergesättigter Luft, luftgesättigtem Wasser, eines anwenderdefinierten Wertes (Winkler-Titration) oder des Nullpunktes
  • Gleichen Sie Messwerte für gelösten Sauerstoff mithilfe der ATC-Temperatur, der manuellen Salinitätseingabe und des integrierten Barometers für Luftdruckmessungen automatisch aus
  • Die informative, leicht ablesbare Bildschirmanzeige mit Hintergrundbeleuchtung und eindeutigen Bildschirmanweisungen erleichtert die Bedienung
  • Erfassung wichtiger Messwerte mit einer Messbeständigkeitsanzeige und wählbaren Lesemodi — Auto-Read speichert den dauerhaften Messwert, Continuous zeigt die Messwerte, die sich durch die Speicheroption ändern, und Timed zeichnet Daten in festgelegten Intervallen auf
  • Dank der Rührsonde (Katalognummer 096019), die durch das Messgerät gesteuert wird, oder der Orion Auto-Stir BOD-Sonde (Katalognummer 086030MD) sind keine Magnetstäbe mehr notwendig, um Lösungen einheitlich zu vermischen
  • Das Datenprotokoll sowie das Datum/die Uhrzeit erfassen bis zu 2000 Messsätze mit einer optionalen Proben- und Anwenderidentifizierung
  • Das Kalibrierungsprotokoll speichert die letzten zehn Kalibrierungen
  • Ihre Daten und Einstellungen sind dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers selbst bei Stromausfall geschützt
  • Die Orion Star Com Software erleichtert die Übertragung der Daten an einen Computer über eine USB- oder RS232-Verbindung
  • Flexible Energieversorgung durch Universalnetzteil oder optionale AA-Batterien
  • Das Gehäuse der Schutzklasse IP54 ist resistent gegen Staub und Spritzer und kann an der Wand angebracht werden, wenn der Platz auf dem Tisch knapp ist
  • Die Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A und drei Jahre Austauschgarantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Orion Star A213 RDO/DO-Tischmessgeräte-Kit mit polarographischem DO-Sensor, Wartungskit und Stativ
Enthält Universal-Netzadapter, 083005MD Orion polarographischer DO-Sensor
Luftdruckkorrektur: 400 bis 850 mmHg, automatische Verwendung des integrierten Barometers oder manuelle Eingabe
Ausgänge USB, RS232
Measurement Modes Gelöster Sauerstoff in % Sättigung oder mg/l mit Temperatur und Luftdruck, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature and Barometric Pressure)
Arten von Sensoren Optische oder polarographische RDO-Sonde für gelösten Sauerstoff
Bereich (DO, polarographisch) 0,00 bis 90,00 mg/l
Percent Saturation Range (Polarographic DO) 0,0 bis 600,0 % Sättigung
Auflösung (DO, polarographisch) 0,01, 0,1 mg/l
Genauigkeit (DO, polarographisch) ± 0,2 mg/l oder ± 2 % des Messwerts (der jeweils größere Wert)
Druckbereich 400 bis 850 mmHg
Kalibrierungsmodi Wassergesättigte Luft, luftgesättigtes Wasser, manuell (Winkler-Titration), Nullpunkt
Temperaturbereich (metrisch) 0,0 °C° bis 50,0 °C°
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Genauigkeit (Temperatur) ±0,1 °C
Temperaturwahl automatisch (mit ATC-Sonde);
Temperaturfühlerkalibrierung 1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes
Displaytyp Grafisches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Hintergrundbeleuchtungsoption Ja, auswählbar
Hauptspeicher Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen
Datenpunkte 2000 mit Datum und Uhrzeit
Art der Protokollfunktion Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read- und zeitgesteuerten Messmodus sowie manuelle Datenprotokollierung im Modus für kontinuierliche Messung
Angaben zur Datenverwaltung Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer
Alarmausgang Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung
Eingänge 9-poliger MiniDIN-Anschluss (RDO-optischer oder polarografischer DO-Sensor mit integrierter Temperaturmessung), Rührereingang (Rührersonde)
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A
IP-Bewertung IP-54
Netzteil Universalnetzteil, 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (Kat.- Nr. 1010003)
Abmessungen (L x B x H) 24 cm x 18 cm x 11 cm (9,5 in x 7,1 in x 4,3 in)
Gewicht (metrisch) 0,9 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 2 lb.
Bereich relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 85 %, nicht kondensierend
Gewährleistung 3 Jahre Garantie auf das Messgerät
Percent Saturation Range Polarographic DO 0,0 bis 600,0 % Sättigung
Tastenfeld Umfangreich mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff
Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch über ein Software-Update verfügbar
Genauigkeit (RDO) ± 0,1 mg/l bis zu 8 mg/l, ± 0,2 mg/l von 8 bis 20 mg/l, ± 10% des Messwerts bis zu 50 mg/l
Bereich (RDO) 0,00 bis 50,00 mg/l
Verfahren 10 pro Kanal mit Kennwortschutz
Modell Orion Star A213 Tischmessgerät zur Messung von optischem RDO/gelöstem Sauerstoff/Temperatur
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) ± 2 % Sättigung ≤ 200 % Sättigung, ± 10 % Sättigung > 200 % Sättigung
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) 0,1, 1 % Sättigung
Sättigungsbereich (RDO) in % 0,0 bis 500,0 % Sättigung
Percent Saturation Relative Accuracy (Polarographic DO) ± 2 % Sättigung oder ± 2 % des Messwerts, je nachdem, welcher Wert größer ist
Auflösung der Sättigung in % (RDO) 0,1, 1 % Sättigung
Stromversorgung Universalnetzteil (mitgeliefert) oder 4 Batterien Typ AA (separat zu erwerben)
Druckauflösung Gehäuse 1mmHg
Sondentyp Optische RDO-Sonde für gelösten Sauerstoff, polarographische Sonde für gelösten Sauerstoff, Rührersonde (mit polarographischem 083005MD Orion DO-Sensor)
Kanäle 1
Auflösung (RDO) 0,01, 0,1 mg/l
Salinitätsfaktor 0,0 bis 45,0 ppt, automatische Korrektur durch manuelle Eingabe des Salinitätseintrags der Probe
Stabilität Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur)
Betriebstemperatur (metrisch) 5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur)
Akkulaufzeit 800 Stunden
Akkutyp Vier Batterien Typ AA (separat zu erwerben)
Typ Meter with Maintenance Kit
Genauigkeit (Barometer) ±6 mmHg