Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A212 Leitfähigkeitstischmessgerät
Messen Sie zuverlässig Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, Widerstand und Temperatur mit diesem Leitfähigkeitsmessgerät für erweiterte Laboranalysen.
1105.50 € - 1547.70 €
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) | 0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle > 3 μS; 0,5 % des Messwerts ± 0,01 μS ≤ 3 μS |
---|---|
Ausgänge | USB, RS232 |
Measurement Modes | Leitfähigkeit, TDS, Salinität oder Widerstand mit Temperatur, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature |
Kompatible Sonden | 2- oder 4-Zellen-Leitfähigkeitssensoren mit integrierter Temperaturmessung |
Zellkonstante | 0,001 bis 199,9cm-1 |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11681449
![]() |
Thermo Scientific™
STARA2120 |
Orion Star A212 Tisch-Messgerät mit Stativ für Leitfähigkeit/TDS/Salzgehalt/Widerstand | Star A212 Leitfähigkeits-Messgerät, Elektrodenständer, Universalnetzteil, Dokumentations-CD, gedruckte Kurzanleitung, PC-Schnittstellenkabel und Prüfzertifikat des Messgeräts |
1105.50 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11691449
![]() |
Thermo Scientific™
STARA2125 |
Orion Star A212 Tischmessgerät zur Messung von Leitfähigkeit/TDS/Salinität/Widerstand mit DuraProbe 4-Zellen-Leitfähigkeitssensor, Lösungen und Ständer | Star A212 pH-Messgerät, DuraProbe 4-Zellen-Leitfähigkeitssensor, Elektrodenständer, Universal-Netzadapter, Dokumentations-CD, gedruckte Kurzanleitung, PC-Schnittstellenkabel und Prüfzertifikat des Messgeräts |
1442.38 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11601459
![]() |
Thermo Scientific™
STARA2126 |
Orion Star A212 Tischmessgerät zur Messung von Leitfähigkeit/TDS/Salinität/Widerstand mit Leitfähigkeitssensor für Reinstwasser, Lösungen und Ständer | Star A212 Leitfähigkeits-Messgerät, Leitfähigkeitssensor für Reinstwasser, Elektrodenständer, Universal-Netzadapter, Dokumentations-CD, gedruckte Kurzanleitung, PC-Schnittstellenkabel und Prüfzertifikat des Messgeräts |
1547.70 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Orion™ Star A212 Leitfähigkeitstischmessgerät ermöglicht präzise und zuverlässige Messungen von Leitfähigkeit, gelösten Feststoffen (TDS), Salinität, Widerstand und Temperatur und ist die ideale Lösung für ein breites Anwendungsspektrum und anspruchsvolle Leitfähigkeitsanalysen im Labor. Einstellbare temperaturkompensierte Messungen (linear, nichtlinear für Reinstwasser oder EP-Modus) bei einer Referenztemperatur von 5, 10, 15, 20 oder 25 °C. Bis zu 5-Punkt-Kalibrierung und Erfassung von bis zu 2000 Datensätzen mit Zeit-/Datumsstempel. Problemlose Übertragung von Kalibrier- und Datenprotokollen per USB-Stick oder RS232 an einen Drucker oder Computer.
Thermo Scientific Orion Star A212 Leitfähigkeitsmessgeräte sind einfach zu bedienende, zuverlässige Laborgeräte mit erweiterten Funktionen und Merkmalen. Auswählbare Lesemodi und Stabilitätsanzeige geben Ihnen Flexibilität und Kontrolle über Ihre Testabläufe. Alle wichtigen Daten werden mit Ihren Messungen angezeigt, einschließlich Temperatur, Datum und Uhrzeit, Lesetyp, Messstabilität und aktive Kalibrierungsinformationen. Kalibrierungs- und Setup-Anweisungen auf dem Bildschirm können in mehreren lokalen Sprachen angezeigt werden, neue Sprachen werden mit Software-Updates hinzugefügt.Navigation erfolgt schnell und einfach dank der umfangreichen Tastatur mit menüspezifischen Funktionstasten, doppelt belegten Blätter-/Schnellzugriffstasten sowie den Tasten für Stromversorgung, Messung, Protokollansicht und Rührer, die eine einfache Bedienung gewährleisten. Alle Setup-Menüs befinden sich an einem Speicherort mit direktem Zugriff über eine einzige Tastenkombination, sodass Sie schnell auf Mess- und Geräteeinstellungen zugreifen, diese auswerten und ändern können.
- Messen von Leitfähigkeit, TDS, Salinität oder Widerstandsfähigkeit mit der Temperatur
- Durchführen einer Leitfähigkeitskalibrierung mit bis zu fünf Punkten mit einer modifizierbaren Kalibrierungsoption, die ermöglicht, dass einzelne Punkte ohne vollständige Neukalibrierung korrigiert werden
- Automatische Bereichswahl für Leitfähigkeitswerte bieten konsistente Messwerte über den gesamten Messbereich, ohne dass eine Neukalibrierung erforderlich ist
- Verwenden eines linearen, nicht-linearen, EP- (USP-) oder Nicht-Leitfähigkeits-Temperaturausgleichs mit Referenztemperaturen von 5, 10, 15, 20 oder 25 °C
- Informative, gut ablesbare Grafikanzeige mit Hintergrundbeleuchtung und klaren Anweisungen auf dem Bildschirm vereinfacht die Bedienung
- Erfassen Ihrer entscheidenden Messwerte mit Messstabilitätsanzeige und wählbaren Lesemodi – ‚Auto-Read‘ hält einen stabilen Messwert, ‚Kontinuierlich‘ zeigt sich ändernde Messwerte mit Halteoption und ‚Zeitgesteuert‘ zeichnet Daten in bestimmten Intervallen auf
- Entfallen der Notwendigkeit für Magnetrührstäbe zur Verwendung mit der gerätegesteuerten Rührsonde (Katalognummer 096019) zum gleichmäßigen Mischen von Lösungen
- Datenprotokollerfassung und Datums-/Zeitstempel von bis zu 2000 Messsätzen mit optionaler Proben- und Anwender-ID
- Kalibrierungsprotokoll speichert die zehn letzten Kalibrierungen
- Nichtflüchtiger Zählerspeicher sorgt dafür, dass Ihre Daten und Einstellungen auch bei Stromausfall geschützt sind
- Orion Star Com-Software erleichtert die Datenübertragung an einen Computer über USB- oder RS232-Verbindungen
- Flexible Stromversorgungsoptionen mit Universalnetzteil oder optionalen AA-Akkus
- Gehäuse ist gemäß IP54 staub- und spritzwassergeschützt und kann bei begrenzten Platzverhältnissen an der Wand montiert werden
- Messgeräten inklusive Zertifizierungen gemäß CE, TÜV 3-in-1 und FCC Klasse A sowie 3 Jahre Austauschgarantie
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Spezifikation
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle > 3 μS; 0,5 % des Messwerts ± 0,01 μS ≤ 3 μS | |
Leitfähigkeit, TDS, Salinität oder Widerstand mit Temperatur, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature | |
0,001 bis 199,9cm-1 | |
5 | |
Min. 0,001 μS, automatische Messbereichswahl mit bis zu 4 Dezimalstellen | |
5, 10, 15, 20 und 25 °C | |
Min. 0,01 psu oder 0,01 ppt, automatische Messbereichsauswahl | |
Praktische Salinität (psu) oder für natürliches Meerwasser (ppt) | |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle | |
-5 °C bis +105 °C | |
±0,1 °C | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde | |
Grafisches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen | |
Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read- und zeitgesteuerten Messmodus sowie manuelle Datenprotokollierung im Modus für kontinuierliche Messung | |
Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
Universalnetzteil, 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (Kat.- Nr. 1010003) | |
0.9 kg | |
3 Jahre Messgerät | |
Orion Star A212 Tischmessgerät zur Messung von Leitfähigkeit/TDS/Salinität/Widerstand/Temperatur | |
Universalnetzteil (mitgeliefert) oder 4 Batterien Typ AA (separat zu erwerben) | |
Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung | |
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch über ein Software-Update verfügbar | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle | |
800 h |
USB, RS232 | |
2- oder 4-Zellen-Leitfähigkeitssensoren mit integrierter Temperaturmessung | |
Leitfähigkeit mit bearbeitbaren Kalibrierpunkten und Temperatur | |
0,001 μS/cm bis 3000 mS/cm | |
Linear, nLFn (nichtlineares Reinstwasser), nLFu (nichtlineares, entgastes Reinstwasser), EP (Aus, mit | |
0,06 bis 80,00 psu, 0,05 bis 42,00 ppt | |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle | |
Min. 0,001 ppm, automatische Messbereichsauswahl mit bis zu 4 Dezimalstellen | |
Linear (0,02 bis 9,99) | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
2 Ohm bis 100.0 MOhm | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
Ja, auswählbar | |
2000 Messwerte mit Datum und Uhrzeit | |
Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer | |
8-poliger MiniDIN-Anschluss (Leitfähigkeitssensor mit integrierter Temperaturmessung), Eingang für Rührer (Rührersonde) | |
IP 54 | |
24 x 18 x 11 cm (9,5 x 7,1 x 4,3 in.) | |
2 lb. | |
5 bis 85%, nicht kondensierend | |
1 Ohm oder 0,1 Megaohm, automatische Bereichswahl | |
10 pro Kanal mit Kennwortschutz | |
Umfangreich mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff | |
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur) | |
1 | |
4 Batterien Typ AA (separat zu erwerben) |