Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A211 pH-Tischmessgerät
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A211 pH-Tischmessgerät für erweiterte Laboranalysen und Drucker- oder Computeranbindung können Sie den pH-, mV- und ORP-Wert sowie die Temperatur zuverlässig messen
Marke: Thermo Scientific™ STARA2114
1107.51 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24327" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A211 pH-Tischmessgerät können Sie den pH-, mV- und ORP-Wert sowie die Temperatur präzise und zuverlässig aufzeichnen – ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und umfangreiche pH-Analysen im Labor. Nehmen Sie pH-Kalibrierungen mit bis zu fünf Punkten vor, zeichnen Sie bis zu 2000 Messwertsätze mit Zeit-/Datumsstempel auf und übertragen Sie die Kalibrierungs- und Datenprotokolle mit der Orion™ Star Com Software, die Sie kostenlos herunterladen können, über USB oder RS232 an einen Drucker oder Computer. Nutzen Sie das integrierte Elektrodenstativ, um Sensoren einfach in Proben zu platzieren, die Lagerung zu vereinfachen und somit Brüche zu minimieren.
Thermo Scientific Orion Star A211 Tischmessgeräte sind anwenderfreundliche, zuverlässige Labormessgeräte mit erweiterten Produktmerkmalen und Funktionen. Dank wählbarer Lesemodi und einer Messbeständigkeitsanzeige sind Sie flexibel und haben Ihre Messungen im Griff. Während der Messung werden Ihnen alle wichtigen Daten angezeigt, einschließlich der Temperatur, des Datums und der Uhrzeit, der Anzeigeart, der Messbeständigkeit, der aktiven Kalibrierungsdaten und des Symbols für den Elektrodenzustand. Die Anweisungen zur Kalibrierung und Einrichtung auf dem Bildschirm können in mehreren lokalen Sprachen angezeigt werden, wobei neue Sprachen durch Software-Updates hinzugefügt werden können.
Die Navigation ist schnell und einfach zu bedienen. Die umfangreiche Tastatur mit menüspezifischen Funktionstasten, Scroll-/Schnelltasten mit Doppelfunktion, Ein-/Aus-Tasten sowie Tasten zum Messen, Rühren und für die Protokollansicht ermöglichen eine einfache Bedienung. Alle Einrichtungsmenüs befinden sich an einem Ort, auf den Sie mithilfe einer einzigen Schnelltaste direkt zugreifen können. Somit können Sie die Mess- und Geräteeinstellungen schnell aufrufen, beurteilen und ändern.
- Messung des pH-, MV-, relativen mV- oder ORP-Werts sowie der Temperatur
- Nehmen Sie mithilfe der automatischen Erkennung von NIST- oder DIN-konformen Puffern pH-Kalibrierungen mit bis zu fünf Punkten vor, wobei Sie auch anwenderdefinierte Puffer-Werte manuell eingeben können
- Dank der Bearbeitungsmöglichkeiten der Kalibrierung können einzelne Punkte ohne vollständige Rekalibrierung festgelegt werden
- Die informative, leicht ablesbare Bildschirmanzeige mit Hintergrundbeleuchtung und eindeutigen Bildschirmanweisungen erleichtert die Bedienung
- Erfassung wichtiger Messwerte mit einer Messbeständigkeitsanzeige und wählbaren Lesemodi — Auto-Read speichert den dauerhaften Messwert, Continuous zeigt die Messwerte, die sich durch die Speicheroption ändern, und Timed zeichnet Daten in festgelegten Intervallen auf
- Dank der Rührsonde (Katalognummer 096019), die durch das Messgerät gesteuert wird, sind keine Magnetstäbe mehr notwendig, um Lösungen einheitlich zu vermischen
- Das Datenprotokoll sowie das Datum/die Uhrzeit erfassen bis zu 2000 Messsätze mit einer optionalen Proben- und Anwenderidentifizierung
- Das Kalibrierungsprotokoll speichert die letzten zehn Kalibrierungen
- Ihre Daten und Einstellungen sind dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers selbst bei Stromausfall geschützt
- Die Orion Star Com Software erleichtert die Übertragung der Daten an einen Computer über eine USB- oder RS232-Verbindung
- Flexible Energieversorgung durch Universalnetzteil oder optionale AA-Batterien
- Das Gehäuse der Schutzklasse IP54 ist resistent gegen Staub und Spritzer und kann an der Wand angebracht werden, wenn der Platz auf dem Tisch knapp ist
- Die Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A
- 3 Jahre Austauschgarantie
Spezifikation
Orion Star A211 pH-Tischmessgerätekit für schwierige Proben mit ROSS Sure-Flow pH-Elektrode und ATC-Sonde | |
±0,1 °C | |
±0,002 | |
USB, RS232 | |
Modifizierbare pH-Kalibrierpunkte, relative mV, ORP und Temperatur | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
±2000,0mV | |
1 bis 5 | |
22.0 bis 221.0 °F | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde | |
LCD, Grafik mit Hintergrundbeleuchtung | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen | |
Automatisch mit Auto-Read- und Zeitmodus, manuell mit kontinuierlichem Messmodus | |
BNC-Anschluss (pH- oder ORP-Elektrode), US-Standardanschluss (Referenzelektrode), 8-poliger MiniDIN-Anschluss (ATC-Temperatursonde), Eingang für Rührer (Rührersonde) | |
IP-54 | |
24 x 18 x 11 cm (9,5 x 7,1 x 4,3 in.) | |
2 lb. | |
10 pro Kanal mit Kennwortschutz | |
Universalnetzteil (mitgeliefert) oder 4 Batterien Typ AA (separat zu erwerben) | |
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch über ein Software-Update verfügbar | |
5 bis 85%, nicht kondensierend | |
Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
4 Batterien Typ AA (separat zu erwerben) |
Star A211 pH-Messgerät, 8172BNWP ROSS Sure-Flow pH-Elektrode mit Glasschaft, 927007MD ATC-Sonde aus Edelstahl, 810199 pH-Pufferkit, Elektrodenstativ, Universalnetzteil 100 bis 240 V , Computerkabel | |
±0,2 oder ±0,05 %, der jeweils größere Wert | |
Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer | |
Messung des pH-, MV-, relativen mV- oder ORP-Werts sowie der Temperatur, mV, Relative mV, ORP with Temperature | |
-2 bis 20 | |
±2000 mV | |
0,1mV | |
-5 °C bis +105 °C | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
Ja, auswählbar | |
2000 Messwerte mit Datum und Uhrzeit | |
Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
Universalnetzteil, 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (Kat.- Nr. 1010003) | |
0,9 kg | |
Umfangreich mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff | |
Orion Star A211 Tischmessgerät zur Messung von pH/mV/RmV/ORP/Temperatur | |
pH-Elektrode, ORP-Elektrode, Halbzellen-Referenzelektrode, ATC-Temperatursonde, Rührersonde (mitgeliefert: 8172BNWP ROSS Sure-Flow pH-Elektrode und 927007MD ATC-Sonde) | |
± 2.000,0 mV | |
Gehäuse 7.000pH | |
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur) | |
1 | |
800 h |