Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Star A123 Tragbares und wasserfestes DO- und Temperaturmessgerät
Das Thermo Scientific™ Orion™ Star A123 DO Tragbare Messgerät eignet sich für einfache Messungen von gelöstem Sauerstoff und Temperatur und besticht durch seine einfache Anwendung auch bei einfachen Untersuchungen im Außeneinsatz.
Marke: Thermo Scientific™ STARA1230
560.15 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit diesem anwenderfreundlichen und preisgünstigen, tragbaren Thermo Scientific™ Orion™ Star A123 Messgerät für gelösten Sauerstoff können Sie einfache Vor-Ort-Messungen von gelöstem Sauerstoff durchführen. Die polarografischen DO-Sonden können anhand von wassergesättigter Luft oder mit Hilfe der Winkler-Titration auf einen konkreten Wert kalibriert werden. Navigieren Sie im Handumdrehen durch die Einrichtungsmenüs. Durch die übersichtliche Auslegung des Tastenfelds und die Textmeldungen auf der Anzeige ist sichergestellt, dass das Gerät immer stimmig kalibriert wird. Mit Hilfe des dem Gerät beiliegenden Elektrodenständers können Sie problemlos Sonden in die Proben einführen und auch aufbewahren.
- Messen Sie mithilfe der polarografischen Orion DO-Sonden den gelösten Sauerstoff in Prozent Sättigung oder mg/l sowie die jeweilige Temperatur
- Nehmen Sie Kalibrierungen mithilfe von wassergesättigter Luft oder eines anwenderdefinierten Wertes (Winkler-Titration) vor
- Gleichen Sie DO-Messwerte mithilfe der ATC-Temperatur, der manuellen Salinitätseingabe und der manuellen Luftdruckmessung automatisch aus
- Die wesentlichen Messungen werden auf der vereinfachten, leicht ablesbaren Anzeige durch ein Symbol für die Temperatur, die Stabilität und den Zustand der Elektroden angezeigt
- Anwenderfreundliche Bedienung mit einfachen Bildschirmanweisungen zur Kalibrierung
- Einfache Abrufbarkeit der Kalibrierungsdaten zur Verfahrensüberprüfung
- Dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers bleiben 50 Werte des internen Datenprotokolls sowie die Geräteeinstellungen selbst bei Stromausfall erhalten
- Flexible Energieversorgung durch AA-Batterien oder optionales Universalnetzteil
- Das Gehäuse der Schutzklasse IP67 ist wasserdicht und somit auch beim Einsatz in rauen Außenbereichen sicher geschützt
- Die Messgeräte-Kits verfügen über ein Hartschalengehäuse und Schutzhülsen für die Elektrodenhalter, einen verstellbaren Handgelenk-/Tragegurt sowie ein integriertes Messgerätestativ
- Alle Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A und drei Jahre Austauschgarantie
Spezifikation
Orion Star A123 Tragbares DO-Messgerät | |
450 bis 850 mmHg, automatisch mit manueller Eingabe | |
Gelöster Sauerstoff in % Sättigung oder mg/l bei Temperatur, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature) | |
0.00 bis 20.00 mg/l | |
0.01, 0.1 mg/l | |
450 bis 850 mmHg (manuelle Eingabe) | |
0,0 °C° bis 50,0 °C° | |
±0,1 °C | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Protokoll und Einstellungen | |
Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read-Messmodus und manuelle Datenprotokollierung im Modus für kontinuierliche Messung | |
9-poliger MiniDIN-Anschluss (polarographischer DO-Sensor mit integrierter Temperaturmessung) | |
IP-67 | |
24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 in. x 3,9 in. x 2,6 in.) | |
2 lb. | |
3 Jahre Garantie auf das Messgerät | |
Einfache Bedienung dank beleuchteter Tasten für Messung, Blättern und Schnellzugrifftasten | |
Orion Star A123 tragbares Messgerät zur Messung von DO/Temperatur | |
± 2 % Sättigung oder ± 2 % des Messwerts, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
Polarographische DO-Sonde (separat erhältlich) | |
0 bis 45 ppt, automatische Korrektur bei manueller Eingabe der Probensalinität | |
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur) | |
2000 Stunden |
Star A123 DO-Messgerät, 4 Batterien Typ AA, Dokumentations-CD, gedruckte Kurzanleitung und Prüfzertifikat des Messgeräts | |
Keine | |
Polarographische Gelöstsauerstoffsonde mit Epoxidharz-Körper, 1,5 m Kabel | |
0,0 bis 200,0 % Sättigung | |
± 0,2 mg/l oder ± 2 % des Messwerts (der jeweils größere Wert) | |
Wassergesättigte Luft, manuell (Winkler-Titration) | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
automatisch (mit ATC-Sonde); | |
LCD | |
50 | |
Interner Datenpunktspeicher | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
Universalnetzteil, 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (separat zu erwerben, Kat.- Nr. 1010003) | |
0,5 kg | |
5 bis 85 %, nicht kondensierend | |
0,0 bis 200,0 % Sättigung | |
Deutsch | |
0,1, 1 % Sättigung | |
4 Batterien Typ AA (mitgeliefert) oder Universalnetzteil (separat erhältlich) | |
1 | |
Smart Stability und Smart Averaging | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
Vier Batterien Typ AA (mitgeliefert) |