missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH Buffer Kits

Work with ease using this color-coded pH buffer kit that includes three buffers, storage solution and a storage bottle.

Marke:  Thermo Scientific™ 810199

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11317330

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH buffer kits include pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers that are color-coded for easy identification as well as storage solution to help ensure your pH electrode is properly maintained. Using high-quality pH buffers to calibrate your pH electrode and pH meter is the best way to ensure your pH measurements are accurate and reproducible. Orion pH buffers are NIST traceable and manufactured under ISO 9001 quality standards.

Jedes Kit enthält jeweils:

  • 1 x 475 ml-Flasche mit Pufferlösung pH-Wert 4,01 (910104)
  • 1 x 475 ml-Flasche mit Pufferlösung pH-Wert 7,00 (910107)
  • 1 x 475 ml-Flasche mit Pufferlösung pH-Wert 10,01 (910110) 
  • 1 x 475 ml-Flasche mit ROSS™ Aufbewahrungslösung für pH-Elektroden (810001)
  • 60 ml-Flasche mit allgemeiner pH-Elektroden-Reinigungslösung (900024)
  • Vorratsflasche für Aufbewahrungslösung für pH-Elektroden mit einem Durchmesser von 12 mm


Klicken Sie hier, um das umfassendste, aktuellste MSDS sowie Dateien mit Analysenzertifikaten für Orion Lösungen herunterzuladen

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

ROSS All-in-One pH-Puffer-Kit
Siehe einzelne Komponenten
pH-Puffer, Aufbewahrungslösung, Reinigungslösung
Ja
Accurate calibrations and NIST traceability, laboratory and bench analysis
1 x 475 ml-Flasche mit Pufferlösung pH-Wert 4,01 (910104)
1 x 475 ml-Flasche mit Pufferlösung pH-Wert 7,00 (910107)
1 x 475 ml-Flasche mit Pufferlösung pH-Wert 10,01 (910110)
1 x 475 ml-Flasche mit ROSS™ Aufbewahrungslösung für pH-Elekt
Kit
475 mL bottle each of pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers; 475 mL bottle of ROSS pH electrode storage solution (810001); 60 mL bottle of pH electrode cleaning solution; and 12 mm diameter electrode storage bottle
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Application Notes

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH Buffer Kits > ROSS All-in-One pH-Puffer-Kit

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.