Learn More
Thermo Scientific™ Orion ™ massive Silber-Elektroden
Artikelnummer. 10458912
Click to view available options
Typ:
Massivsilber-Kombinationselektrode
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10458912
Marke: Thermo Scientific™ 9780SC
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erfassen Sie mit diesen Massivsilber-Elektroden eine exakte potentiometrische Bestimmung von Halogeniden mit Dualelektroden.
Die Thermo Scientific™ Orion Massivsilber-Elektroden, die zur potenziometrischen Bestimmung von Halogeniden verwendet werden, sind eine Kombination aus einer Massivsilber-Indikatorelektrode und einer Massivsilber-Halbzelle.
Exakte potenziometrische Bestimmung von Halogeniden mit Dualelektroden.
  • Lieferbar mit Kombinationselektroden- und Halbzellen-Eigenschaften
  • Konzentrationsbereich: Endpunktindikator
  • Temperaturbereich: 0 °C bis 80 °C
  • Interne Referenz: Ag/AgCl
  • Maße: 120 × 12 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Silber-Kombinationskonstruktion mit Keramik-Referenzkontakt
Durchmesser (metrisch) Körper 12 mm
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
Diaphragma Keramik
Länge (metrisch) 120 mm
Material Silver Billet
Zur Verwendung mit (Geräte) Orion Geräte für die potentiometrische Halogenidbestimmung
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Typ Massivsilber-Kombinationselektrode
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.