Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ pH/ATC-Kombinationselektroden aus Glas
Kombinieren Sie schnelles Temperaturverhalten mit Stabilität und Präzision bei der Verwendung dieser Orion ROSS Ultra Glass Triode pH/ATC-Kombinationselektroden.
440.97 € - 441.20 €
Spezifikation
Diaphragma | Keramik |
---|---|
Material | Chemikalienbeständiger Glasschaft |
pH-Bereich | 0 bis 14 |
Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
Typ | pH/ATC-Kombinationselektrode |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16690713
|
Thermo Scientific™
8302BNURCA |
Wasserdichter BNC-Anschluss, RCA-Anschluss | Mettler Toledo pH-Messgeräte, Serien Five und Seven |
441.20 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12493617
|
Thermo Scientific™
8302BNUMD |
Wasserfester BNC-Anschluss, 8-poliger MiniDIN-Anschluss | Messgeräte der Serien Thermo Scientific Orion Versa Star, Star A und Dual Star |
440.97 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Kombinieren Sie ein schnelles Temperaturverhalten mit Stabilität und Präzision bei der Verwendung dieser Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ pH-Elektroden. Sie vereinen die Präzision und Reaktionsgeschwindigkeit der ROSS Ultra-Linie mit integrierter Temperaturmessung. Kein Warten mehr auf die Stabilisierung von pH-Messwerten, wenn Sie Proben mit unterschiedlichen Temperaturen messen. Orion ROSS Elektroden enthalten kein Silber oder Silberchlorid. Sie verfügen über ein Doppel-Diaphragma-Design, das die Proben vor Kontamination schützt und die Kompatibilität der Elektroden mit TRIS-Puffern herstellt.
Messung von pH-Wert und Temperatur mit einer Elektrode
Schließen Sie Ihre pH-Messungen schneller ab. Unsere ROSS Ultra Triode pH-Elektroden bieten mehr Flexibilität, Genauigkeit und Präzision, um Ihren Anforderungen an pH-Messungen gerecht zu werden. Mit eingebauten Temperaturfühlern sind diese Elektroden eine praktische Lösung für Ihre routinemäßigen Probenmessungen. Kompatibel mit Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A und Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™ Messgeräten sowie Mettler Toledo™ pH-Messgeräten.
Zielmärkte:
- Pharmazeutik
- Lebensmittelherstellung
- Akademische/staatliche Einrichtungen
- Umwelteinrichtungen
Anwendungen:
- Qualitätskontrolle
- Forschung
- Allgemeine Anwendungen
Spezifikation
Keramik | |
0 bis 14 | |
pH/ATC-Kombinationselektrode | |
ROSS | |
0,03 pH für Puffer mit automatischer Temperaturkompensierung | |
2 Jahre | |
1 m |
Chemikalienbeständiger Glasschaft | |
0 °C bis 100 °C | |
3 M KCl Orion ROSS Elektroden-Fülllösung, 810007) | |
7 | |
0,01 | |
120 mm | |
12 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.