Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ RDO™ Edelstahl-Sondenschutz
Verwenden Sie diesen Edelstahl-Sondenschutz mit RDO Sonden.
Marke:  Thermo Scientific™ 087002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11742607
  • 414.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ Orion™ RDO™ Edelstahl-Sondenschutz mit Orion RDO Sonden.
Spezifikation
Spezifikation
Sondenschutz
Orion RDO Sonden 087010MD, 087020MD, 087030MD, 087050MD, 087100MD
Sondenschutz