Learn More
Thermo Scientific™ Optik-Ersatzkappe für Orion™ RDO™ Sonden
Die Optik-Ersatzkappe kann mit RDO Sonden verwendet werden.
Marke: Thermo Scientific™ 087001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01620kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion™ RDO™ Optik-Ersatzkappe kann mit Orion RDO Sonden verwendet werden.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.Spezifikation
Optikkappe | |
Orion RDO Sonden 087010MD, 087020MD, 087030MD, 087050MD, 087100MD | |
Kappe für optische Sonde |
Die Optikkappe niemals mit Lösungsmitteln, Seife oder abrasiven Materialien reinigen. Durch Verwendung dieser Materialien wird die RDO Kappe beschädigt, und die Garantie erlischt. Achten Sie darauf, dass sich auf der RDO Kappe keine Salze oder Mineralien ablagern.